Learn More
Cytiva Kit de ADN Sera-Xtracta™ HMW
Código de producto. 16406159 Tienda Cytiva Productos
Click to view available options
:
Cantidad: 96 purificaciones
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 16406159
Brand: Cytiva 29429140
This item is not returnable. View return policy
Extracción de alto rendimiento de ADN genómico de alto peso molecular a partir de sangre, capa leucocitaria, saliva, células de mamíferos cultivadas y tejido sólido con un protocolo simplificado.
El kit Sera-Xtracta™ HMW DNA ofrece extracción y purificación de ADN genómico a base de gránulos magnéticos a partir de sangre completa (tratada con ácido etilendiaminetetraacético (EDTA), citrato o heparina), capa leucocitaria, saliva, células de mamíferos cultivadas y muestras de tejidos sólidos. Los protocolos de extracción están diseñados para eliminar de forma eficaz los contaminantes y los inhibidores de PCR, al tiempo que minimizan el cizallamiento, lo que da lugar a ADN genómico de alto peso molecular de alta calidad con un mínimo de arrastre de ARN.
  • Adecuado para la secuenciación de lectura larga: Aísla ADN de alto peso molecular > 200 kb.
  • Flexibilidad y ampliación eficaces: Proporciona una química sólida para volúmenes de entrada de muestras de 200 μl-2 ml.
  • Eliminación eficaz de inhibidores para proporcionar ADN genómico de alta pureza: Relación de pureza típica (A260/A280 y A260/A230) de > 1,7.
  • Reactivos fáciles de automatizar y protocolos fáciles de usar
  • El protocolo simplificado minimiza la copurificación del ARN.
  • Compatible con técnicas de biología molecular, incluidas la secuenciación de próxima generación (NGS), clonación, digestión de enzimas de restricción, amplificación de PCR y aplicaciones de genotipado.
El kit utiliza agentes caotrópicos para extraer el ADN de las muestras, desnaturalizar los componentes de proteínas y promover la unión selectiva del ADN a las microesferas magnéticas recubiertas de sílice. La proteinasa K es la proteasa elegida para digerir la proteína de las muestras, ya que está activa incluso cuando los inhibidores enzimáticos como EDTA y detergentes están presentes en las muestras. Los contaminantes desnaturalizados se eliminan fácilmente mediante el lavado posterior de las microesferas de sílice con un conjunto de tampones etanólicos. El ADN genómico purificado se eluye en un tampón de baja fuerza iónica en una concentración adecuada para la mayoría de las aplicaciones de biología molecular posteriores.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Contenido y almacenamiento Proteinasa K 60 mg (seca); tampón de lisis 22 ml; partículas magnéticas recubiertas de sílice 1,5 ml; tampón de unión 26 ml; tampón de lavado 1 AQ 120 ml; tampón de lavado 2 AQ 30 ml; tampón de elución de ADNg 14 ml. Almacenar a temperatura ambiente.
Descripción Aprox. 12 μg de capacidad de unión basada en una alícuota especificada de 15 μl de suspensión de microesferas magnéticas suministrada = 1,5 mg de microesferas a 100 mg/ml
Volumen de elución 100 μl
Incluye Proteinasa K 3 ml, tampón de lisis 22 ml, partículas magnéticas con revestimiento de sílice: 1,6 ml, tampón de unión 26 ml, tampón de lavado 1 AQ 120 ml, tampón de lavado 2 AQ 30 ml, tampón de elución de ADNg 14 ml
N.º de reacciones 96 purificaciones
Pureza Relación de pureza (A260/A280) > 1,7
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • Sera-Xtracta Genomic DNA Kit
Signal Word
  • Peligro
Hazard Category
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Sensibilizante respiratorio Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Hazard Statement
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H334-Puede provocar síntomas de alergia o asma o dificultades respiratorias en caso de inhalación.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Precautionary Statement
  • P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P405-Guardar bajo llave.
  • P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Contém: guanidinium chloride, trometamol, proteases
  • UNKNOWN ACUTE-70% de la mezcla consiste en uno o varios componentes de toxicidad aguda desconocida.
  • UNKNOWN AQUATIC-Contiene 70% de componentes de toxicidad desconocida para el medio ambiente acuático.
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
By clicking Submit, you acknowledge that you may be contacted by Fisher Scientific in regards to the feedback you have provided in this form. We will not share your information for any other purposes. All contact information provided shall also be maintained in accordance with our Privacy Policy.
Thank You! Your feedback has been submitted. Fisher Scientific is always working to improve our content for you. We appreciate your feedback.