Learn More
Cytiva Gránulos superparamagnéticos recubiertos de sílice SeraSil-Mag
Código de producto. 16457655 Tienda Cytiva Productos
Click to view available options
Cantidad:
5 mL
60 mL
Tamaño:
partícula de 400 nm de diámetro
partícula de 700 nm de diámetro
partículas de 400 nm de diámetro
Tamaño de la unidad:
5 ml
60 ml
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 16457655
Marke: Cytiva 29357373
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Los gránulos SeraSil-Mag para el aislamiento de ácidos nucleicos proporcionan una extracción de ADN de alta pureza en aplicaciones NGS.
  • Proporciona una extracción de ADN de alta pureza para aplicaciones muy sensibles donde la muestra es escasa
  • Estos gránulos proporcionan una superficie óptima para la unión de ácidos nucleicos con alto rendimiento y bajo fondo
  • Alta magnetización (60 emu/g) y una gran capacidad de unión que proporciona una respuesta magnética rápida (∼ 5 segundos) y acorte el tiempo necesario para los pasos magnéticos durante el aislamiento
  • Los gránulos se presentan en dos tamaños (diámetro de submicroescala de 700 nm y 400 nm), ofreciendo opciones basadas en los requisitos de superficie y una alta capacidad de unión debido a las partículas de pequeño tamaño
  • Los gránulos se monodispersan con una distribución de tamaño estrecho para obtener resultados consistentes y reproducibles
  • Los grupos hidroxilo de silanol en la superficie del gránulo proporcionan un aislamiento eficiente y de alta pureza de los ácidos nucleicos
  • Probado para la contaminación microbiana
  • Buena estabilidad de flotabilidad (baja tasa de sedimentación): los gránulos permanecen bien suspendidas y dispersas durante más de 90 minutos (a una concentración de 1 mg/ml)
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Spezifikation
    Concentración 20 mg/ml en agua (0,05 % de ácida sódica)
    Contenido y almacenamiento Temperatura ambiente
    Descripción Solución de almacenamiento: Agua + 0,05 % de azida sódica
    Diámetro (métrico) 700 nm
    Para utilizar con (aplicación) Química de la sal caotrópica y mezcla de vórtice, mezcla de rodillos y sonicación
    Tipo de producto Revestimiento de sílice, estructura de núcleo-cubierta
    Cantidad 5 mL
    Tamaño partícula de 700 nm de diámetro
    Berichtigung von Produktinhalten
    Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
    Name des Produkts
    Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
    Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt