Learn More
Thermo Scientific™ Series 8000 Direct-Heat CO2 Incubator, 184L
Código de producto. 11872711 Tienda Thermo Scientific Productos
Change view
Click to view available options
Requisitos eléctricos:
230 V, 50/60 Hz
Tecnología del sensor de CO2:
Sensor de IR
Sensor de TC
Tamaño de la unidad:
1 PCS
Código de producto. Requisitos eléctricos Tecnología del sensor de CO2 unitSize
11872711 230 V, 50/60 Hz Sensor de IR 1 PCS
11862711 230 V, 50/60 Hz Sensor de TC 1 PCS
2 options
Disponibilidad y fecha de envío del equipamiento estándar no incluye personalización o servicios montados en fábrica. Para ello, seleccione 'Solicitar presupuesto' o póngase en contacto con su gestor. Tenga en cuenta que el plazo de entrega variará.
Código de producto. 11872711
Marca: Thermo Scientific™ 3543
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Disponibilidad y fecha de envío del equipamiento estándar no incluye personalización o servicios montados en fábrica. Para ello, seleccione 'Solicitar presupuesto' o póngase en contacto con su gestor. Tenga en cuenta que el plazo de entrega variará.
Save time and money by keeping cultures safe with Thermo Scientific™ Series 8000 Direct-Heat CO2 Incubators, featuring a proven sterilization system that destroys all microbial life forms inside the chamber.
Save time and money by keeping cultures safe with Thermo Scientific™ Series 8000 Direct-Heat CO2 Incubators, featuring a proven sterilization system that destroys all microbial life forms inside the chamber. With precise temperature control and stability of all culture parameters, Series 8000 incubators offer dependable flexibility for growing cells. The automatic high-temperature decontamination cycle is ideal for overnight sterilization and ensures consistent sterilization time after time.
El calentamiento directo de la cámara, con flujo de aire orientado, mantiene una uniformidad óptima que asegura un entorno de cultivo idóneo. Durante el ciclo de esterilización, el sistema garantiza la esterilidad de toda la cámara y la eliminación de cualquier resto de contaminación.
  • El flujo de aire y la calefacción avanzados ofrecen uniformidad y estabilidad de la temperatura.
  • Sistema de supervisión con control de microprocesador.
  • Sistema de filtración de aire HEPA en cámara que ofrece una protección continua frente a contaminantes no deseados.
  • Filtración rápida con filtro HEPA que produce aire de calidad de clase 100 en menos de cinco minutos.
  • Capacidad de esterilización integral a alta temperatura (140 °C).
  • Opción de sensor de CO2 TC o IR
  • Todas las esquinas están arqueadas para facilitar la limpieza.
  • Los estantes, los soportes y el filtro HEPA se retiran fácilmente sin herramientas.
  • Ligera y fácil de desplazar gracias a su base rodante.
Aviso sobre pedidos:
No disponible en EE. UU.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Capacidad (imperial) 6,5 pies cúb.
Salidas de datos Opcional
Descripción Una incubadora de 184 l
Capacidad (métrico) 184 l
Material de la cámara Acero inoxidable pulido
Intervalo de concentración de CO2 Del 0 al 20 %
Tecnología del sensor de CO2 Sensor de IR
Iluminación LED
Material Acero inoxidable
Control de oxígeno Ninguno
Humedad relativa < 90 % a 37 °C
Intervalo de temperatura (métrico) Ambiente +5 °C a 50 °C
Tipo Incubadoras de CO2
Fuente de humedad Bandeja de agua
Dimensiones interiores (F x An x Al) 50,8 x 54,1 x 68,1 cm
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 63,5 x 66,8 x 100,3 cm
Peso (imperial) 260 lb
Requisitos eléctricos 230 V, 50/60 Hz
Tensión 230 V