Learn More
BINDER™ Serie BD Avantgarde.Line - Estándar-Incubadoras, a convección natural
GREENER_CHOICE
Código de producto. 15612126 Tienda BINDER Productos
Change view
Click to view available options
Capacidad (métrico):
57 l
112 l
253 l
737 l
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto):
565 x 640 x 625 mm
835 x 740 x 735 mm
1040 x 840 x 965 mm
1165 x 870 x 1590 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Capacidad (métrico) Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) unitSize
15612126 253 l 1040 x 840 x 965 mm cada uno
15692116 57 l 565 x 640 x 625 mm cada uno
15602126 112 l 835 x 740 x 735 mm cada uno
15820312 737 l 1165 x 870 x 1590 mm cada uno
4 options
Disponibilidad y fecha de envío del equipamiento estándar no incluye personalización o servicios montados en fábrica. Para ello, seleccione 'Solicitar presupuesto' o póngase en contacto con su gestor. Tenga en cuenta que el plazo de entrega variará.
Código de producto. 15612126
Marca: BINDER™ 90100329
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Disponibilidad y fecha de envío del equipamiento estándar no incluye personalización o servicios montados en fábrica. Para ello, seleccione 'Solicitar presupuesto' o póngase en contacto con su gestor. Tenga en cuenta que el plazo de entrega variará.
La serie BD Avantgarde.Line es perfecta para la incubación delicada de organismos, así como para el acondicionamiento de medios sensibles al calor. El nuevo diseño de los equipos y la distribución homogénea de la temperatura aportan los mejores resultados.
Las incubadoras de la serie BD funcionan con convección natural y, gracias a sus equipos técnicos de última generación, son una opción fiable para la incubación de cultivos microbiológicos.
  • Intervalo de temperatura: Desde + +5 °C por encima de la temperatura ambiente hasta + +100 °C
  • Alta precisión de temperatura gracias a la tecnología APT.line™
  • Convección natural.
  • Controlador con pantalla LCD
  • Control electromecánico de la válvula de aire de escape.
  • Puerta interior fabricada con vidrio templado de seguridad
  • 2 gradillas cromadas
  • Dispositivo de seguridad de temperatura ajustable e independiente de clase 3.1 (DIN 12880) integrado con alarma visual
  • Diseño de mango ergonómico
  • Puerto USB para el registro de datos
Especificaciones
Capacidad (imperial) 8.9 cu. ft.
Capacidad del estante (imperial) 88.2 lb.
Capacidad del estante (métrico) 40 kg
Descripción BD260-230 V, estándar, Avantgarde.Line serie BD: estufas microbiológicas estándar con convección natural, 253 l, 230 V 1 ∼ 50-60 Hz
Esterilizables en autoclave No esterilizable en autoclave
Capacidad (métrico) 253 l
Material de la cámara Acero inoxidable
Convection Type Natural, APT.Line Technolgoy
Admite Ninguno
Iluminación Sin iluminación
Material Puerta de vidrio
No. of Places 1
N.º de estantes 2 estándar/8 máx.
Tipo de tapón 2-pin, CEE7/7. (If UK or Ireland, includes 3-pin UK plug.)
Intervalo de temperatura (métrico) Ambiente +5 °C a 100 °C
Tipo Incubadora estándar
Pantalla LCD
Modelo de puerta Glass Door
Modelo BD260-230 V
N.º de puertas 1
Dimensiones interiores (F x An x Al) 610 x 545 x 760 mm
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 1040 x 840 x 965 mm
Peso (métrico) 83 kg
Requisitos eléctricos 230 V, 1 fase, 50/60 Hz, 0,85 kW
Tensión 230 V
Vataje 0,85 kW
Amperaje 5,9 A
Frecuencia 50/60 Hz