Learn More
BINDER™ Serie BD Classic.Line - Estándar-Incubadoras, a convección natural
La incubadora BINDER de la serie BD con convección natural es una especialista en el uso continuo y estable a largo plazo. Es perfecta para la incubación delicada de organismos, así como para el acondicionamiento de medios sensibles al calor.
Marca: BINDER™ 9010-0073
4954.12 EUR hasta el 2025-03-31
Use el código promocional "24119" para aplicar la oferta.
Ver más versiones de este producto
Descripción
- Intervalo de temperatura: Desde + +5 °C por encima de la temperatura ambiente hasta + +100 °C
- Tecnología de cámara de precalentamiento APT.line™
- convección natural
- Válvula de aire de escape ajustable
- Controlador con funciones de temporizador.
- Puerta interior fabricada con vidrio templado de seguridad
- 2 gradillas cromadas
- Dispositivo de seguridad de temperatura independiente de Clase 3.1 (DIN 12880) con alarma de temperatura visual
- Interfaz de ordenador: RS 422
Especificaciones
14.1 cu. ft. | |
35 kg | |
No esterilizable en autoclave | |
Acero inoxidable | |
Natural | |
Sin iluminación | |
1 | |
NEMA 5-20P | |
Incubadora estándar | |
Glass Door | |
2 | |
1000 x 500 x 800 mm | |
135 kg | |
230 V | |
3,7 A |
77.2 lb. | |
BD400-230 V, estándar, Classic.Line de la serie BD: estufas microbiológicas estándar con convección natural, 400 l, 230 V 1 ∼ 50-60 Hz | |
400 l | |
Tecnología de cámara de precalentamiento APT.line™ | |
Ninguno | |
Puerta de vidrio | |
2 estándar/9 máx. | |
Ambiente +5 °C a 100 °C | |
LED | |
BD400-230 V | |
Sí (con controlador) | |
1275 x 860 x 1040 mm | |
230 V, 1 fase, 50/60 Hz, 0,85 kW, 12,5 A | |
0,85 kW | |
50/60 Hz |
Sugerencias de productos
Los clientes que vieron este artículo también vieron
Ofertas especiales
-
Multiple Manufacturers
Oferta en pruebas de productos lácteos y vegetales
Productos de prueba de calidad para todas sus necesidades.Promo Code: 24134Expires: 2025-03-31
Days
17Hours
14Minutes
58Seconds
43 -
Multiple Manufacturers