Learn More
BINDER™ Serie BF Avantgarde.Line - Estándar-Incubadoras, con convección forzada
GREENER_CHOICE
Código de producto. 15662116 Tienda BINDER Productos
Change view
Click to view available options
Capacidad (métrico):
59 l
257 l
734 l
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto):
675 x 690 x 640 mm
1075 x 840 x 965 mm
1165 x 870 x 1590 mm
Unit Size:
cada uno
Product Code. Capacidad (métrico) Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) unitSize
15662116 59 l 675 x 690 x 640 mm cada uno
15682116 257 l 1075 x 840 x 965 mm cada uno
15810312 734 l 1165 x 870 x 1590 mm cada uno
3 options
This item is not returnable. View return policy
Availability and estimated dispatch date are for standard equipment. If factory fitted options, customisation or services are required, please Request A Quote or contact your Account Manager as lead times will vary.
Product Code. 15662116
Brand: BINDER™ 90100313
Only null left
Add to basket
Edge
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Availability and estimated dispatch date are for standard equipment. If factory fitted options, customisation or services are required, please Request A Quote or contact your Account Manager as lead times will vary.
La incubadora BINDER de la serie BF Avantgarde.Line con convección forzada resulta idónea para todas las aplicaciones de incubación delicadas, especialmente a plena carga y con altos índices de carga. Además destaca por su extraordinaria homogeneidad y por la rapidez de sus tiempos de recuperación.
Las incubadoras BINDER de la serie BF con convección forzada también son ideales para tareas de incubación difíciles, con seguridad y precisión garantizadas incluso cuando están completamente cargadas y bajo altos rendimientos de lotes.
  • Alta precisión de temperatura gracias a la tecnología APT.line™
  • Convección forzada
  • Controlador con pantalla LCD
  • Control electromecánico de la válvula de aire de escape.
  • Puerta interior fabricada con vidrio templado de seguridad
  • 2 gradillas cromadas
  • Dispositivo de seguridad de temperatura ajustable e independiente de clase 3.1 (DIN 12880) integrado con alarma visual
  • Diseño de mango ergonómico
  • Puerto USB para el registro de datos
Specifications
Capacidad (imperial) 2.1 cu. ft.
Capacidad del estante (imperial) 66.1 lb.
Capacidad del estante (métrico) 30 kg
Descripción BF056-230 V, estándar, Avantgarde.Line serie BF: estufas microbiológicas estándar con convección forzada, 59 l, 230 V 1 ∼ 50-60 Hz
Esterilizables en autoclave No esterilizable en autoclave
Capacidad (métrico) 59 l
Material de la cámara Acero inoxidable
Convection Type Forced, APT.Line Technology
Admite Ninguno
Iluminación Sin iluminación
Material Acero inoxidable
No. of Places 1
N.º de estantes 2 estándar/4 máx.
Tipo de tapón NEMA 5-20P
Intervalo de temperatura (métrico) Ambiente +7 °C a 100 °C
Tipo Incubadora estándar
Pantalla LCD
Modelo de puerta Glass Door
Modelo BF056-230 V
Dimensiones interiores (F x An x Al) 400 x 340 x 440 mm
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 675 x 690 x 640 mm
Peso (métrico) 40 kg
Tensión 230 V
Vataje 0,4 kW
Amperaje 6,3 A
Frecuencia 50/60 Hz