Learn More
BINDER™ Serie BF Avantgarde.Line - Estándar-Incubadoras, con convección forzada
GREENER_CHOICE
Código de producto. p-7227208 Tienda BINDER Productos
Click to view available options
Capacidad (métrico):
59 l
257 l
734 l
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto):
675 x 690 x 640 mm
1075 x 840 x 965 mm
1165 x 870 x 1590 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Disponibilidad y fecha de envío del equipamiento estándar no incluye personalización o servicios montados en fábrica. Para ello, seleccione 'Solicitar presupuesto' o póngase en contacto con su gestor. Tenga en cuenta que el plazo de entrega variará.
Código de producto. 15662116
Marca: BINDER™ 90100313
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Disponibilidad y fecha de envío del equipamiento estándar no incluye personalización o servicios montados en fábrica. Para ello, seleccione 'Solicitar presupuesto' o póngase en contacto con su gestor. Tenga en cuenta que el plazo de entrega variará.
La incubadora BINDER de la serie BF Avantgarde.Line con convección forzada resulta idónea para todas las aplicaciones de incubación delicadas, especialmente a plena carga y con altos índices de carga. Además destaca por su extraordinaria homogeneidad y por la rapidez de sus tiempos de recuperación.
Las incubadoras BINDER de la serie BF con convección forzada también son ideales para tareas de incubación difíciles, con seguridad y precisión garantizadas incluso cuando están completamente cargadas y bajo altos rendimientos de lotes.
  • Alta precisión de temperatura gracias a la tecnología APT.line™
  • Convección forzada
  • Controlador con pantalla LCD
  • Control electromecánico de la válvula de aire de escape.
  • Puerta interior fabricada con vidrio templado de seguridad
  • 2 gradillas cromadas
  • Dispositivo de seguridad de temperatura ajustable e independiente de clase 3.1 (DIN 12880) integrado con alarma visual
  • Diseño de mango ergonómico
  • Puerto USB para el registro de datos
Especificaciones
Capacidad (imperial) 2.1 cu. ft.
Capacidad del estante (imperial) 66.1 lb.
Capacidad del estante (métrico) 30 kg
Descripción BF056-230 V, estándar, Avantgarde.Line serie BF: estufas microbiológicas estándar con convección forzada, 59 l, 230 V 1 ∼ 50-60 Hz
Esterilizables en autoclave No esterilizable en autoclave
Capacidad (métrico) 59 l
Material de la cámara Acero inoxidable
Convection Type Forced, APT.Line Technology
Admite Ninguno
Iluminación Sin iluminación
Material Acero inoxidable
No. of Places 1
N.º de estantes 2 estándar/4 máx.
Tipo de tapón NEMA 5-20P
Intervalo de temperatura (métrico) Ambiente +7 °C a 100 °C
Tipo Incubadora estándar
Pantalla LCD
Modelo de puerta Glass Door
Modelo BF056-230 V
Dimensiones interiores (F x An x Al) 400 x 340 x 440 mm
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 675 x 690 x 640 mm
Peso (métrico) 40 kg
Tensión 230 V
Vataje 0,4 kW
Amperaje 6,3 A
Frecuencia 50/60 Hz