Learn More
BINDER™ Incubadora serie CB de CO2, 170 l
GREENER_CHOICE
Código de producto. 16227551 Tienda BINDER Productos
Click to view available options
Capacidad (métrico):
170 l
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. 16227551
Marca: BINDER™ 90400133
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Sensor de CO2: Sensor IR; intervalo O2 (concentración de oxígeno): De 0,2 a 20 % de vol. de O2; intervalo de temperatura: De +4 °C por encima de temperatura ambiente a 60 °C
  • Autoesterilización con aire caliente a 180 °C
  • Sistema de humidificación de doble bandeja con protección contra condensación
  • Chorro de mezcla de gas CO2 con efecto Venturi
  • Sensor de CO2 esterilizable por aire caliente con tecnología infrarroja
  • Pantalla a través del monitor LCD en color
  • Manilla de puerta ergonómico
  • Puerta interior sellada herméticamente y fabricada con vidrio templado de seguridad
  • Cámara interior de acero inoxidable sin costuras y de gran profundidad
  • 2 estantes de acero inoxidable perforados
  • Las unidades son apilables con adaptador de apilamiento
  • Solución de problemas del sistema con alarmas visuales y sonoras
  • Interfaz de ordenador: Puerto Ethernet
  • Grabación de datos interna e interfaz USB
  • Contacto de alarma de tensión cero
Especificaciones
Capacidad del estante (métrico) 10 kg
Descripción Estufas microbiológicas de CO2
Capacidad (métrico) 170 l
Intervalo de concentración de CO2 Del 0 al 20 %
Tecnología del sensor de CO2 Sensor de IR
N.º de estantes 3 est./6 máx.
Intervalo de concentración de O2 0,2 al 20 %
Humedad relativa Del 50 al 95 %
Intervalo de temperatura (métrico) Ambiente +4 °C a 60 °C
Tipo Incubadora de CO2
Pantalla LCD
Rango de humedad Del 90 al 95 % de HR
Modelo CB170-230V-F
Dimensiones interiores (F x An x Al) 560 × 600 × 505 mm
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 680 × 870 × 715 mm
Peso (métrico) 95 kg
Tensión 240 V
Vataje 1,4 kW
Amperaje 5,7 A
Frecuencia 50/60 Hz