Learn More
BINDER™ Incubadoras de CO2 serie CB con esterilización por aire caliente y sensor de CO2 esterilizable mediante calor
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Código de producto. 17383693 Tienda BINDER Productos
Change view
Click to view available options
Capacidad (métrico):
53 L
170 L
267 L
Modelo:
CB056-230 V
CB056-230 V-O
CB170-230 V
CB170-230 V-O
CB170-230V-D
CB260-230 V
CB260-230 V-O
Control de oxígeno:
Ninguno
Sí
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Capacidad (métrico) Modelo Control de oxígeno unitSize
17383693 53 L CB056-230 V Ninguno cada uno
17393693 53 L CB056-230 V-O Sí cada uno
17739794 170 L CB170-230V-D Ninguno cada uno
17303703 170 L CB170-230 V Ninguno cada uno
17313703 170 L CB170-230 V-O Sí cada uno
17323703 267 L CB260-230 V Ninguno cada uno
17333703 267 L CB260-230 V-O Sí cada uno
7 options
Disponibilidad y fecha de envío del equipamiento estándar no incluye personalización o servicios montados en fábrica. Para ello, seleccione 'Solicitar presupuesto' o póngase en contacto con su gestor. Tenga en cuenta que el plazo de entrega variará.
Código de producto. 17383693
Marca: BINDER™ 96400005
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Disponibilidad y fecha de envío del equipamiento estándar no incluye personalización o servicios montados en fábrica. Para ello, seleccione 'Solicitar presupuesto' o póngase en contacto con su gestor. Tenga en cuenta que el plazo de entrega variará.
La potente y versátil incubadora de CO2 CB es adecuada para ensayos celulares en investigación médica y de fármacos.Esta incubadora BINDER es incluso adecuada para experimentos de cultivo complejos o entornos individuales con condiciones hipóxicas gracias a su amplia variedad de opciones y accesorios.
  • Seguras: los cultivos celulares reciben la máxima protección contra la contaminación
  • Fiables: condiciones constantes de bienestar para las células
  • Inteligentes: limpieza rutinaria y funcionamiento cómodo
  • Económicas: funcionamiento eficaz sin consumibles
  • Sistema de humidificación de doble bandeja optimizado con protección contra la condensación
  • Concepto de anticontaminación tratado y probado con esterilización por aire caliente a 180 °C
  • Sensor de CO2 esterilizable por aire caliente con tecnología de infrarrojos de haz único
  • Cámara interior sin costuras de acero inoxidable con bridas como sistema de soporte de estantes
  • Interior sin ventilador con boquilla de mezcla de gases CO2 Venturi
  • Controlador táctil intuitivo
  • Grabación de datos interna, se puede leer en formato abierto a través de la interfaz USB
  • Sistema de diagnóstico de fallos con alarma visual y acústica
  • Interfaces:Ethernet, USB, contacto de alarma de voltaje cero
  • Sistema de CO2 a prueba de fallos para proteger el pH de los cultivos celulares
  • Control de O2 con intervalos de control de O2:de 0,2 a 20 % vol. de O2 o de 10 a 95 % vol. de O2
  • Puertas de vidrio de varias secciones con estantes especiales para dividir el espacio y adaptarse a diferentes experimentos
  • Adaptador de apilamiento para una instalación segura que ahorra espacio
  • Cambiador de depósito de gas para conectar dos depósitos de gas a una o dos incubadoras
Especificaciones
Capacidad (imperial) 1.9 cu. ft.
Capacidad del estante (imperial) 22 lb.
Capacidad del estante (métrico) 10 kg
Descripción CB056-230 V, estándar, serie CB: incubadores de CO2 con esterilización por aire caliente y sensor de CO2 esterilizable por calor, 53 l, 230 V 1 ∼ 50-60 Hz
Capacidad (métrico) 53 L
Material de la cámara Acero inoxidable
Intervalo de concentración de CO2 Del 0 al 20%
Tecnología del sensor de CO2 Sensor de IR
Convection Type Natural, Fanless Interior
Admite Ninguno
Iluminación Sin iluminación
Material Acero inoxidable
No. of Places 1
N.º de estantes 2 estándar/3 máx.
Intervalo de concentración de O2 1 a 21%
Control de oxígeno Ninguno
Tipo de tapón NEMA 5-20P
Humedad relativa Sin control de humedad
Intervalo de temperatura (métrico) Desde 4 °C por encima de la temperatura ambiente hasta 60 °C
Tipo Incubadoras de CO2
Pantalla TFT táctil
Modelo CB056-230 V
Tecnología del sensor de O2 Sensor IR
Tipos de sensores IR sensor
Dimensiones interiores (F x An x Al) 400 x 330 x 400 mm
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 528 x 645 x 674 mm
Peso (métrico) 53 kg
Tensión 230 V
Vataje 0,8 kW
Amperaje 3,5 A
Frecuencia 50/60 Hz