Learn More
BINDER™ Incubadoras de CO2 de la serie CBF con esterilización por aire caliente y regulación de humedad
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Código de producto. 17353703 Tienda BINDER Productos
Change view
Click to view available options
Capacidad (métrico):
170 L
267 L
Modelo:
CBF170-230 V
CBF170-230 V-O
CBF260-230 V
CBF260-230 V-O
CBF260-230 V-OZ
Control de oxígeno:
Ninguno
Sí
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Capacidad (métrico) Modelo Control de oxígeno unitSize
17353703 170 L CBF170-230 V-O Sí cada uno
17343703 170 L CBF170-230 V Ninguno cada uno
17363703 267 L CBF260-230 V Ninguno cada uno
17373703 267 L CBF260-230 V-O Sí cada uno
17463203 267 L CBF260-230 V-OZ Sí cada uno
5 options
Disponibilidad y fecha de envío del equipamiento estándar no incluye personalización o servicios montados en fábrica. Para ello, seleccione 'Solicitar presupuesto' o póngase en contacto con su gestor. Tenga en cuenta que el plazo de entrega variará.
Código de producto. 17353703
Marca: BINDER™ 96400018
Edge
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Disponibilidad y fecha de envío del equipamiento estándar no incluye personalización o servicios montados en fábrica. Para ello, seleccione 'Solicitar presupuesto' o póngase en contacto con su gestor. Tenga en cuenta que el plazo de entrega variará.
CBF es la incubadora de CO2 de alta gama con control de humedad adecuado para todas las aplicaciones de incubación sensibles en entornos de GMP.Garantiza resultados uniformes e incluso es adecuado para experimentos de cultivo complejos o entornos individuales con condiciones hipóxicas.
  • Seguras: los cultivos celulares reciben la máxima protección contra la contaminación
  • Fiables: condiciones constantes de bienestar para las células
  • Inteligentes: limpieza rutinaria y funcionamiento cómodo
  • Económicas: funcionamiento eficaz sin consumibles
  • Sistema de humidificación seguro contra la contaminación sin bandeja de agua
  • Concepto de anticontaminación tratado y probado con esterilización por aire caliente a 180 °C
  • Sensor de CO2 esterilizable por aire caliente con tecnología de infrarrojos de haz único
  • Cámara interior sin costuras de acero inoxidable con bridas como sistema de soporte de estantes
  • Interior sin ventilador con boquilla de mezcla de gases CO2 Venturi
  • Controlador táctil intuitivo
  • Registrador de datos interno, los valores medidos se pueden leer en formato abierto a través de USB
  • Sistema de localización de averías con alarmas visuales y acústicas
  • Interfaces:Ethernet, USB, contacto de alarma de voltaje cero
  • Sistema de CO2 a prueba de fallos para proteger el pH de los cultivos celulares
  • Control de O2 con intervalos de control de O2:de 0,2 a 20 % vol. de O2 o de 10 a 95 % vol. de O2
  • Puertas de vidrio de varias secciones con estantes especiales para dividir el espacio y adaptarse a diferentes experimentos
  • Adaptador de apilamiento para una instalación segura que ahorra espacio
  • Cambiador de depósito de gas para conectar dos depósitos de gas a una o dos incubadoras
Especificaciones
Capacidad (imperial) 6 cu. ft.
Capacidad del estante (imperial) 22 lb.
Capacidad del estante (métrico) 10 kg
Descripción CBF170-230 V-O, con control de O2 de 0,2 a 20 %, serie CBF: incubadores de CO2 con regulación de humedad y esterilización por aire caliente, 170 l, 230 V 1 ∼ 50-60 Hz
Capacidad (métrico) 170 L
Material de la cámara Acero inoxidable
Intervalo de concentración de CO2 Del 0 al 20%
Tecnología del sensor de CO2 Sensor de IR
Convection Type Natural, Fanless Interior
Admite Ninguno
Iluminación Sin iluminación
Material Acero inoxidable
No. of Places 1
N.º de estantes 3 estándar/6 máx.
Intervalo de concentración de O2 0,2 al 20 %
Control de oxígeno Sí
Tipo de tapón NEMA 5-20P
Humedad relativa Del 90 al 95 %
Intervalo de temperatura (métrico) Desde 6 °C por encima de la temperatura ambiente hasta 60 °C
Tipo Incubadoras de CO2
Pantalla TFT táctil
Modelo CBF170-230 V-O
Tecnología del sensor de O2 Sensor IR
Tipos de sensores IR sensor
Dimensiones interiores (F x An x Al) 560 x 505 x 600 mm
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 685 x 815 x 870 mm
Peso (métrico) 95 kg
Tensión 230 V
Vataje 1,4 kW
Amperaje 5,7 A
Frecuencia 50/60 Hz