Learn More
BINDER™ Serie ED Avantgarde.Line - Cámaras de calor y de secado, a convección natural
Tienda BINDER Productos
Click to view available options
Capacidad (métrico):
57 l
114 l
255 l
743 l
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto):
635 x 665 x 625 mm
835 x 740 x 735 mm
1090 x 845 x 962 mm
1165 x 910 x 1590 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Descripción
- Intervalo de temperatura: De +5 °C por encima de la temperatura ambiente a +300 °C
- Hasta un 30 % menos de consumo de energía que las unidades convencionales del mercado
- Alta precisión de temperatura gracias a la tecnología APT.line™
- Convección natural.
- Controlador con pantalla LCD
- Control electromecánico de la válvula de aire de escape.
- 2 gradillas cromadas
- Dispositivo de seguridad de temperatura ajustable e independiente integrado de clase 2 (DIN 12880) con alarma visual
- Diseño de mango ergonómico
- Puerto USB para el registro de datos
Especificaciones
Especificaciones
| Capacidad (imperial) | 4 cu. ft. |
| Material de la cámara | Acero inoxidable |
| Tipo de controlador | Controlador con pantalla LCD |
| Tipo de convección | Natural |
| Descripción | ED115-230 V, estándar, Avantgarde.Line de la serie ED: cámaras de secado y calentamiento con convección natural, 114 l, 230 V 1 ∼ 50-60 Hz |
| Capacidad (métrico) | 114 l |
| Temperatura (métrico) | Ambiente +5 °C a 300 °C |
| Tipo | Cámara de secado y calentamiento |
| Pantalla | LCD |
| Material | Acero inoxidable |
| Mostrar más |