Learn More
BINDER™ Serie ED Avantgarde.Line - Cámaras de calor y de secado, a convección natural
GREENER_CHOICE
Código de producto. 15830312 Tienda BINDER Productos
Click to view available options
Capacidad (métrico):
57 l
114 l
255 l
743 l
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto):
635 x 665 x 625 mm
835 x 740 x 735 mm
1090 x 845 x 962 mm
1165 x 910 x 1590 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Disponibilidad y fecha de envío del equipamiento estándar no incluye personalización o servicios montados en fábrica. Para ello, seleccione 'Solicitar presupuesto' o póngase en contacto con su gestor. Tenga en cuenta que el plazo de entrega variará.
Código de producto. 15830312
Marca: BINDER™ 90100341
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Disponibilidad y fecha de envío del equipamiento estándar no incluye personalización o servicios montados en fábrica. Para ello, seleccione 'Solicitar presupuesto' o póngase en contacto con su gestor. Tenga en cuenta que el plazo de entrega variará.
Los puntos fuertes de una cámara de secado de la serie ED son las tareas rutinarias de secado y esterilización a temperaturas de hasta 300 °C. Gracias a la convección natural todos los procesos térmicos se desarrollan con la máxima eficiencia. La serie ED proporciona un secado rápido y homogéneo.
  • Intervalo de temperatura: De +5 °C por encima de la temperatura ambiente a +300 °C
  • Hasta un 30 % menos de consumo de energía que las unidades convencionales del mercado
  • Alta precisión de temperatura gracias a la tecnología APT.line™
  • Convección natural.
  • Controlador con pantalla LCD
  • Control electromecánico de la válvula de aire de escape.
  • 2 gradillas cromadas
  • Dispositivo de seguridad de temperatura ajustable e independiente integrado de clase 2 (DIN 12880) con alarma visual
  • Diseño de mango ergonómico
  • Puerto USB para el registro de datos
Especificaciones
Capacidad (imperial) 26.2 cu. ft.
Material de la cámara Acero inoxidable
Tipo de convección Natural
Descripción ED720-400 V, estándar, Avantgarde.Line de la serie ED: cámaras de secado y calentamiento con convección natural, 743 l, 400 V 3 ∼ 50-60 Hz
Capacidad (métrico) 743 l
Temperatura (métrico) Ambiente +5 °C a 300 °C
Tipo Cámara de secado y calentamiento
Pantalla LCD
Material Acero inoxidable
Carga máx. del estante 45 kg
Modelo ED720-400 V
N.º de estantes 2 estándar/16 máx.
Tipo de tapón NEMA 5-20P
Dimensiones interiores (F x An x Al) 960 x 605 x 1280 mm
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 1165 x 910 x 1590 mm
Peso (métrico) 161 kg
Tensión 400 V
Vataje 4,1 kW
Amperaje 12,3 A
Frecuencia 50/60 Hz
Tecnología de convección APT.Line Technology