Learn More
BINDER™ Serie ED-S Solid.Line Cámaras de calor y de secado
Los nuevos productos Solid.Line convencen por la fiabilidad y la calidad probadas de BINDER. Son aptos para secado y almacenamiento térmico. Las características de rendimiento de Solid.Line se adaptan a la aplicación correspondiente y, por ello, se utilizan en investigación y en control de calidad.
1365.00€ - 1790.00€
Especificaciones
Tipo de convección | Gravedad |
---|---|
Temperatura (métrico) | Temperatura ambiente de +7 °C a 250 °C |
Tipo | Cámara de secado y calentamiento |
Pantalla | LED |
Material | Acero inoxidable |
Código de producto | Marca | Modelo | Capacidad (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Modelo | Capacidad (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15953052
![]() |
BINDER™
9090-0014 |
EDS056-230 V | 62 l |
1365.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 04-04-2025
Inicie sesión para ver el stock ![]() |
|||||
15973052
![]() |
BINDER™
9090-0020 |
EDS115-230 V | 118 l |
1790.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 04-04-2025
Inicie sesión para ver el stock ![]() |
|||||
Descripción
- Rango de temperatura: temperatura ambiente +7 °C hasta 250 °C
- Tecnología de cámara de precalentamiento APT.line™
- Convección natural
- Rejilla de aire ajustable
- Controlador con función de cronómetro
- 1 rejilla cromadas
- Dispositivo integrado de seguridad de temperatura con ajuste independiente de clase 2 (DIN 12880) y alarma óptica
Especificaciones
Gravedad | |
Cámara de secado y calentamiento | |
Acero inoxidable | |
230 V | |
50/60 Hz |
Temperatura ambiente de +7 °C a 250 °C | |
LED | |
NEMA 5-15 P | |
6,3 A | |
APT.line™ technology |
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido
Título del producto
BINDER™ Serie ED-S Solid.Line Cámaras de calor y de secado