Learn More
BINDER™ Serie FD-S Solid.Line Cámaras de calefacción y de secado
Los nuevos productos Solid.Line convencen por la fiabilidad y la calidad probadas de BINDER. Son aptos para secado y almacenamiento térmico. Las características de rendimiento de Solid.Line se adaptan a la aplicación correspondiente y, por ello, se utilizan en investigación y en control de calidad.
Marca: BINDER™ 9090-0018
1373.79 EUR hasta el 2025-04-30
Use el código promocional "24138" para aplicar la oferta.
Ver más versiones de este producto
Descripción
- Intervalo de temperatura: De +10 °C por encima de la temperatura ambiente a +250 °C
- Tecnología de cámara de precalentamiento APT.line™
- Convección forzada
- Válvula de aire de escape ajustable
- Controlador con función de temporizador
- 1 gradilla cromada, incl. soportes de estante
- Dispositivo de seguridad de temperatura ajustable e independiente integrado de clase 2 (DIN 12880) con alarma visual
Especificaciones
1,9 pies cúb. | |
FDS056-230 V, estándar, serie FD-S Solid.Line: cámaras de secado y calentamiento con convección forzada, 55 l, 230 V 1 ∼ 50-60 Hzmateriales | |
Temperatura ambiente de +10 °C a 250 °C | |
LED | |
FDS056-230 V | |
400 x 310 x 440 mm | |
36 kg | |
1,1 kW | |
50/60 Hz |
Forzado | |
55 l | |
Cámara de secado y calentamiento | |
Acero inoxidable | |
NEMA 5-15 P | |
614 x 577 x 625 mm | |
230 V | |
6,3 A | |
Tecnología APT.line™ |
Ofertas especiales
-
Multiple Manufacturers
-
Multiple Manufacturers
Oferta en pruebas de productos lácteos y vegetales
Productos de prueba de calidad para todas sus necesidades.Promo Code: 24134Expires: 2025-03-31
-
Multiple Manufacturers
Laboratorio de pruebas por contrato
Consiga grandes descuentos en productos para sus análisisPromo Code: 24138Expires: 2025-04-30