Learn More
BINDER™ Serie FED Avantgarde.Line - Cámaras de calor y de secado, con convección forzada y funciones de temporización avanzadas
Tienda BINDER Productos
Click to view available options
Capacidad (métrico):
116 L
240 L
741 L
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto):
835 x 760 x 735 mm
1035 x 845 x 962 mm
870 x 1590 x 1165 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Descripción
- Intervalo de temperatura: De +12 °C por encima de la temperatura ambiente a +300 °C
- Hasta un 30 % menos de consumo de energía que las unidades convencionales del mercado
- Alta precisión de temperatura gracias a la tecnología APT.line™
- Velocidad de ventilador ajustable.
- Controlador con pantalla LCD y funciones de tiempo mejoradas.
- Control electromecánico de la válvula de aire de escape.
- 2 gradillas cromadas
- Dispositivo de seguridad de temperatura ajustable e independiente integrado de clase 2 (DIN 12880) con alarma visual
- Diseño de mango ergonómico
- Interfaz Ethernet.
- Puerto USB para el registro de datos
Especificaciones
Especificaciones
| Capacidad (imperial) | 8.5 cu. ft. |
| Certificaciones/conformidad | ASTM Standard |
| Material de la cámara | Acero inoxidable |
| Tipo de controlador | Controller with LCD Display |
| Tipo de convección | Forzado |
| Descripción | FED260-230 V, Standard, Series FED Avantgarde.Line - Drying and heating chambers with forced convection and enhanced timer functions, 259 L, 230 V 1 ∼ 50/60 Hz |
| Capacidad (métrico) | 240 L |
| Temperatura (métrico) | De 5 °C a 300 °C |
| Tipo | Drying Oven |
| Pantalla | LCD |
| Mostrar más |