Learn More
BINDER™ Serie FED Avantgarde.Line - Cámaras de calor y de secado, con convección forzada y funciones de temporización avanzadas
La cámara de calor de la serie FED Avantgarde.Line ofrece una capacidad prácticamente ilimitada y resulta muy adaptable. Gracias a las funciones ampliadas de temporización y un ventilador de regulación es posible controlar a la perfección la temperatura y las condiciones de circulación del aire.
Marca: BINDER™ 9010-0293
Ver más versiones de este producto
Descripción
- Intervalo de temperatura: De +12 °C por encima de la temperatura ambiente a +300 °C
- Hasta un 30 % menos de consumo de energía que las unidades convencionales del mercado
- Alta precisión de temperatura gracias a la tecnología APT.line™
- Velocidad de ventilador ajustable.
- Controlador con pantalla LCD y funciones de tiempo mejoradas.
- Control electromecánico de la válvula de aire de escape.
- 2 gradillas cromadas
- Dispositivo de seguridad de temperatura ajustable e independiente integrado de clase 2 (DIN 12880) con alarma visual
- Diseño de mango ergonómico
- Interfaz Ethernet.
- Puerto USB para el registro de datos
Especificaciones
4,1 pies cúb. | |
Acero inoxidable | |
Forzado | |
116 L | |
Cámara de secado y calentamiento | |
Acero inoxidable | |
FED115-230 V | |
NEMA 5-20P | |
835 x 760 x 735 mm | |
230 V, 1 fase, 50/60 Hz, 1,3 kW, 6,3 A | |
1,3 kW | |
50/60 Hz | |
1 |
ASTM Standard | |
Controlador con pantalla LCD | |
FED115-230 V, estándar, Avantgarde.Line serie FED: cámaras de secado y calentamiento con convección forzada y funciones de temporizador mejoradas, 116 l, 230 V 1 ∼ 50-60 Hz | |
Ambiente +10 °C a 300 °C | |
LCD | |
30 kg | |
2 estándar/5 máx. | |
550 x 385 x 550 mm | |
57 kg | |
230 V | |
6,3 A | |
Tecnología APT.line™ |
Ofertas especiales
-
Multiple Manufacturers