Learn More
BINDER™ Serie FED Avantgarde.Line - Cámaras de calor y de secado, con convección forzada y funciones de temporización avanzadas
La cámara de calor de la serie FED Avantgarde.Line ofrece una capacidad prácticamente ilimitada y resulta muy adaptable. Gracias a las funciones ampliadas de temporización y un ventilador de regulación es posible controlar a la perfección la temperatura y las condiciones de circulación del aire.
Marca: BINDER™ 9010-0301
Ver más versiones de este producto
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- Intervalo de temperatura: De +12 °C por encima de la temperatura ambiente a +300 °C
- Hasta un 30 % menos de consumo de energía que las unidades convencionales del mercado
- Alta precisión de temperatura gracias a la tecnología APT.line™
- Velocidad de ventilador ajustable.
- Controlador con pantalla LCD y funciones de tiempo mejoradas.
- Control electromecánico de la válvula de aire de escape.
- 2 gradillas cromadas
- Dispositivo de seguridad de temperatura ajustable e independiente integrado de clase 2 (DIN 12880) con alarma visual
- Diseño de mango ergonómico
- Interfaz Ethernet.
- Puerto USB para el registro de datos
Especificaciones
26.2 cu. ft. | |
Acero inoxidable | |
Forzado | |
741 L | |
Drying Oven | |
Acero inoxidable | |
FED720-400V | |
NEMA 5-20P | |
870 x 1590 x 1165 mm | |
400 V | |
3 x 16 A | |
APT.Line Technology |
ASTM Standard | |
Controller with LCD Display | |
FED720-400 V, Standard, Series FED Avantgarde.Line - Drying and heating chambers with forced convection and enhanced timer functions, 741 L, 400 V 3 ∼ 50/60 Hz | |
Ambient +12° to 300°C | |
LCD | |
45 kg (99.2 lb.) | |
2 Std./16 Max. | |
570 x 1300 x 1000 mm | |
166 kg | |
4.5 kW | |
50/60 Hz |
EN Checklist for Delivery free point of use.pdf
Tamaño : 358.1 kB
Ofertas especiales
-
Multiple Manufacturers
-
Multiple Manufacturers
Oferta en pruebas de productos lácteos y vegetales
Productos de prueba de calidad para todas sus necesidades.Promo Code: 24134Expires: 2025-03-31
Título del producto
BINDER™ Serie FED Avantgarde.Line - Cámaras de calor y de secado, con convección forzada y funciones de temporización avanzadas > Modelo: FED720-400V; capacidad: 741 l; tensión: 400 V; frecuencia: 50/60 Hz;
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido