Learn More
3M™ Casco Serie G3000 de diseño estilizado
Descripción
- Un casco diseñado para su uso en entornos hostiles, con una excelente ventilación y un buen campo de visión.
- El disco sensor 3M™ Uvicator™ le indica cuando debe reemplazar su casco debido a una sobreexposición a la radiación UV.
- Diseño suavemente redondeado para evitar que partes del casco se enganchen en ramas, etc.
- El arnés puede girar 180° para mejorar la visibilidad durante el trabajo en espacios confinados.
- Visera corta para mejorar la visibilidad hacia arriba.
- Aislamiento eléctrico de 440 Vac.
Specifications
Specifications
| Certificaciones/conformidad | EN 50365, EN397 |
| Color | Amarillo |
| Incluye | Sistema de cierre Pinnlock |
| Material | ABS estabilizado ante UV |
| Tipo de producto | Casco |
| Tamaño | De 54 a 62 cm |
| Peso (métrico) | 310 g |
| Ventilado/a | Sin ventilación |