Learn More
3M™ Casco Serie G3000 de diseño estilizado
Código de producto. 15779717
Change view
Click to view available options
Color:
Amarillo
Azul
Blanco
Naranja
Verde
Tamaño de la unidad:
paquete de 20
Código de producto. Color unitSize
15779717 Blanco paquete de 20
15719977 Naranja paquete de 20
15709977 Amarillo paquete de 20
15799967 Verde paquete de 20
15789967 Azul paquete de 20
5 options
Código de producto. 15779717
Marca: 3M™ 7000039718
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
El casco 3M™ Serie G3000 de diseño estilizado permite que los objetos que caen se deslicen con facilidad y no desalojen el casco de su posición.
  • Un casco diseñado para su uso en entornos hostiles, con una excelente ventilación y un buen campo de visión.
  • El disco sensor 3M™ Uvicator™ le indica cuando debe reemplazar su casco debido a una sobreexposición a la radiación UV.
  • Diseño suavemente redondeado para evitar que partes del casco se enganchen en ramas, etc.
  • El arnés puede girar 180° para mejorar la visibilidad durante el trabajo en espacios confinados.
  • Visera corta para mejorar la visibilidad hacia arriba.
  • Aislamiento eléctrico de 440 Vac.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Certificaciones/conformidad EN 50365, EN397
Color Blanco
Incluye Sistema de cierre Pinnlock
Material ABS estabilizado ante UV
Tipo de producto Casco
Tamaño De 54 a 62 cm
Peso (métrico) 310 g
Ventilado/a Sin ventilación