Learn More
BINDER™ Serie KB - Incubadoras refrigeradas, con potente refrigeración por compresor
GREENER_CHOICE
Código de producto. 15639528 Tienda BINDER Productos
Click to view available options
Capacidad (métrico):
20 l
115 l
247 l
400 l
698 l
Modelo:
KB023-230V
KB115-230 V
KB240-230 V
KB400-230 V
KB720-230 V
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto):
435 x 595 x 620 mm
835 x 700 x 1025 mm
945 x 850 x 1465 mm
945 x 970 x 1965 mm
1270 x 1040 x 1950 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Disponibilidad y fecha de envío del equipamiento estándar no incluye personalización o servicios montados en fábrica. Para ello, seleccione 'Solicitar presupuesto' o póngase en contacto con su gestor. Tenga en cuenta que el plazo de entrega variará.
Código de producto. 15639528
Marca: BINDER™ 90200203
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Disponibilidad y fecha de envío del equipamiento estándar no incluye personalización o servicios montados en fábrica. Para ello, seleccione 'Solicitar presupuesto' o póngase en contacto con su gestor. Tenga en cuenta que el plazo de entrega variará.
El poderoso genio multiusos de las incubadoras refrigeradas para microorganismos: la serie KB domina rangos de temperatura de -10 °C a 100 °C. Con sus completas funciones de programa y homogéneas condiciones de incubación, incluso a carga completa, la KB cubre un extenso espectro de aplicaciones.
  • Intervalo de temperatura: de -10 °C a + +100 °C
  • Tecnología de cámara de precalentamiento APT.line™
  • Hasta un 30 % menos de consumo de energía en comparación con el modelo anterior
  • Refrigeración con unidad refrigerada de compresor
  • Sistema de calentamiento de puerta a partir de 240 litros
  • Velocidad de ventilador ajustable
  • Controlador con programación de segmento de tiempo y en tiempo real
  • Puerta interior fabricada con vidrio templado de seguridad
  • 2 gradillas de acero inoxidable
  • Las unidades de hasta 115 litros son apilables
  • Orificio de acceso con enchufe de silicona de 240 l
  • 4 ruedas estables, dos con frenos, a partir de 240 litros
  • Dispositivo autónomo de seguridad de temperatura de clase 3.1 (DIN 12880) con alarma de temperatura visual y sonora
  • Interfaz de ordenador: Puerto Ethernet
Especificaciones
Capacidad (imperial) 14.1 cu. ft.
Capacidad del estante (imperial) 66.1 lb.
Capacidad del estante (métrico) 30 kg
Certificaciones/conformidad Dispositivo autónomo de seguridad de temperatura de clase 3.1 (DIN 12880) con alarma de temperatura visual y sonora
Descripción KB400-230 V, estándar, serie KB: estufas microbiológicas de refrigeración con potente refrigeración del compresor, 400 l, 230 V 1 ∼ 50-60 Hz
Esterilizables en autoclave No esterilizable en autoclave
Capacidad (métrico) 400 l
Material de la cámara Acero inoxidable
Tecnología del sensor de CO2 Sin sensor
Convection Type Tecnología de cámara de precalentamiento APT.lineTM
Dimensiones (F x An) estante 485 x 650 mm
Iluminación Sin iluminación
Material Acero inoxidable
N.º de estantes 2 estándar/15 máx.
Control de oxígeno Ninguno
Tipo de tapón NEMA 5-20P
Intervalo de temperatura (métrico) De -10 °C a +100 °C
Tipo Incubadora refrigerada
Pantalla Pantalla LCD
Modelo KB400-230 V
N.º de puertas 1
Dimensiones interiores (F x An x Al) 650 x 485 x 1270 mm
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 945 x 970 x 1965 mm
Longitud (imperial) 31.7 in.
Longitud (métrico) 805 mm
Anchura (imperial) 36.4 in.
Anchura (métrico) 925 mm
Anchura (métrico) interior 650 mm
Altura (métrico) 1950 mm
Altura (métrico) interior 1270 mm
Fondo interior (métrico) 485 mm
Peso (métrico) 220 kg
Requisitos eléctricos 200/240 V, 50/60 Hz, 16 A
Tensión 200 V
Vataje 1,4 kW
Amperaje 5,8 A
Frecuencia 50/60 Hz