Learn More
BINDER™ Serie KB - Incubadoras refrigeradas, con potente refrigeración por compresor
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Código de producto. 15649528 Tienda BINDER Productos
Click to view available options
Capacidad (métrico):
20 l
115 l
247 l
400 l
698 l
Modelo:
KB023-230V
KB115-230 V
KB240-230 V
KB400-230 V
KB720-230 V
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto):
435 x 595 x 620 mm
835 x 700 x 1025 mm
945 x 850 x 1465 mm
945 x 970 x 1965 mm
1270 x 1040 x 1950 mm
missing translation for 'unitSize'
cada uno
This item is not returnable. View return policy
Availability and estimated dispatch date are for standard equipment. If factory fitted options, customisation or services are required, please Request A Quote or contact your Account Manager as lead times will vary.
Product Code. 15649528
missing translation for 'mfr': BINDER™ 90200204
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
View alternative products
This item is not returnable. View return policy
Availability and estimated dispatch date are for standard equipment. If factory fitted options, customisation or services are required, please Request A Quote or contact your Account Manager as lead times will vary.
El poderoso genio multiusos de las incubadoras refrigeradas para microorganismos: la serie KB domina rangos de temperatura de -10 °C a 100 °C. Con sus completas funciones de programa y homogéneas condiciones de incubación, incluso a carga completa, la KB cubre un extenso espectro de aplicaciones.
  • Intervalo de temperatura: de -10 °C a + +100 °C
  • Tecnología de cámara de precalentamiento APT.line™
  • Hasta un 30 % menos de consumo de energía en comparación con el modelo anterior
  • Refrigeración con unidad refrigerada de compresor
  • Sistema de calentamiento de puerta a partir de 240 litros
  • Velocidad de ventilador ajustable
  • Controlador con programación de segmento de tiempo y en tiempo real
  • Puerta interior fabricada con vidrio templado de seguridad
  • 2 gradillas de acero inoxidable
  • Las unidades de hasta 115 litros son apilables
  • Orificio de acceso con enchufe de silicona de 240 l
  • 4 ruedas estables, dos con frenos, a partir de 240 litros
  • Dispositivo autónomo de seguridad de temperatura de clase 3.1 (DIN 12880) con alarma de temperatura visual y sonora
  • Interfaz de ordenador: Puerto Ethernet
Specifications
Capacidad (imperial) 24.6 cu. ft.
Capacidad del estante (imperial) 99.2 lb.
Capacidad del estante (métrico) 45 kg
Certificaciones/conformidad Dispositivo autónomo de seguridad de temperatura de clase 3.1 (DIN 12880) con alarma de temperatura visual y sonora
Descripción KB720-230 V, estándar, serie KB: estufas microbiológicas de refrigeración con potente refrigeración del compresor, 698 l, 230 V 1 ∼ 50-60 Hz
Esterilizables en autoclave No esterilizable en autoclave
Capacidad (métrico) 698 l
Material de la cámara Acero inoxidable
Tecnología del sensor de CO2 Sin sensor
Convection Type Tecnología de cámara de precalentamiento APT.lineTM
Dimensiones (F x An) estante 576 x 970 mm
Iluminación Sin iluminación
Material Acero inoxidable
N.º de estantes 2 estándar/15 máx.
Control de oxígeno Ninguno
Tipo de tapón NEMA 5-20P
Intervalo de temperatura (métrico) De -10 °C a +100 °C
Tipo Incubadora refrigerada
Pantalla Pantalla LCD
Modelo KB720-230 V
N.º de puertas 2
Dimensiones interiores (F x An x Al) 970 x 576 x 1250 mm
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 1270 x 1040 x 1950 mm
Longitud (imperial) 34.8 in.
Longitud (métrico) 885 mm
Anchura (imperial) 49.2 in.
Anchura (métrico) 1250 mm
Anchura (métrico) interior 970 mm
Altura (métrico) 1925 mm
Altura (métrico) interior 1250 mm
Fondo interior (métrico) 576 mm
Peso (métrico) 309 kg
Requisitos eléctricos 200/240 V, 50/60 Hz, 2,3 kW, 16A
Tensión 200 V
Vataje 2,3 kW
Amperaje 9,6 A
Frecuencia 50/60 Hz
Show More Show Less
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
By clicking Submit, you acknowledge that you may be contacted by Fisher Scientific in regards to the feedback you have provided in this form. We will not share your information for any other purposes. All contact information provided shall also be maintained in accordance with our Privacy Policy.
Thank You! Your feedback has been submitted. Fisher Scientific is always working to improve our content for you. We appreciate your feedback.