Learn More
BINDER™ Serie KB - Incubadoras refrigeradas, con potente refrigeración por compresor
Tienda BINDER Productos
Click to view available options
Capacidad (métrico):
20 l
115 l
247 l
400 l
698 l
Modelo:
KB023-230V
KB115-230 V
KB240-230 V
KB400-230 V
KB720-230 V
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto):
435 x 595 x 620 mm
835 x 700 x 1025 mm
945 x 850 x 1465 mm
945 x 970 x 1965 mm
1270 x 1040 x 1950 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Descripción
- Intervalo de temperatura: de -10 °C a + +100 °C
- Tecnología de cámara de precalentamiento APT.line™
- Hasta un 30 % menos de consumo de energía en comparación con el modelo anterior
- Refrigeración con unidad refrigerada de compresor
- Sistema de calentamiento de puerta a partir de 240 litros
- Velocidad de ventilador ajustable
- Controlador con programación de segmento de tiempo y en tiempo real
- Puerta interior fabricada con vidrio templado de seguridad
- 2 gradillas de acero inoxidable
- Las unidades de hasta 115 litros son apilables
- Orificio de acceso con enchufe de silicona de 240 l
- 4 ruedas estables, dos con frenos, a partir de 240 litros
- Dispositivo autónomo de seguridad de temperatura de clase 3.1 (DIN 12880) con alarma de temperatura visual y sonora
- Interfaz de ordenador: Puerto Ethernet
Especificaciones
Especificaciones
| Capacidad (imperial) | 4.1 cu. ft. |
| Capacidad del estante (imperial) | 44.1 lb. |
| Capacidad del estante (métrico) | 20 kg |
| Certificaciones/conformidad | Dispositivo autónomo de seguridad de temperatura de clase 3.1 (DIN 12880) con alarma de temperatura visual y sonora |
| Descripción | KB115-230 V, estándar, serie KB: estufas microbiológicas de refrigeración con potente refrigeración del compresor, 115 l, 230 V 1 ∼ 50 Hz |
| Esterilizables en autoclave | No esterilizable en autoclave |
| Capacidad (métrico) | 115 l |
| Material de la cámara | Acero inoxidable |
| Tecnología del sensor de CO2 | Sin sensor |
| Convection Type | Tecnología de cámara de precalentamiento APT.lineTM |
| Mostrar más |