Learn More
BINDER™ Serie KB - Incubadoras refrigeradas, con potente refrigeración por compresor
El poderoso genio multiusos de las incubadoras refrigeradas para microorganismos: la serie KB domina rangos de temperatura de -10 °C a 100 °C. Con sus completas funciones de programa y homogéneas condiciones de incubación, incluso a carga completa, la KB cubre un extenso espectro de aplicaciones.
5150.00€ - 14910.00€
Especificaciones
Esterilizables en autoclave | No esterilizable en autoclave |
---|---|
Material de la cámara | Acero inoxidable |
Tecnología del sensor de CO2 | Sin sensor |
Tecnología de convección | Tecnología APT.line™ |
Iluminación | Sin iluminación |
Código de producto | Marca | Modelo | Capacidad (métrico) | Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Modelo | Capacidad (métrico) | Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15609105
![]() ![]() |
BINDER™
9020-0112 |
KB023-230V | 20 l | 435 x 595 x 620 mm | N/A | ||||||
15659528
![]() ![]() |
BINDER™
9020-0397 |
KB115-230 V | 115 l | 835 x 700 x 1025 mm | N/A | ||||||
15629528
![]() ![]() |
BINDER™
9020-0202 |
KB240-230 V | 247 l | 945 x 850 x 1465 mm | N/A | ||||||
15639528
![]() |
BINDER™
9020-0203 |
KB400-230 V | 400 l | 945 x 970 x 1965 mm | N/A | ||||||
15649528
![]() ![]() |
BINDER™
9020-0204 |
KB720-230 V | 698 l | 1270 x 1040 x 1950 mm | N/A | ||||||
Descripción
- Rango de temperatura: de -10 °C a 100 °C
- Tecnología de cámara de precalentamiento APT.line™
- Hasta el 30 % menos de consumo energético frente al modelo antecesor
- Refrigeración mediante máquina de refrigeración por compresión
- Velocidad del ventilador ajustable
- Controlador con programación de períodos y en tiempo real
- Puerta interior de vidrio de seguridad (ESG)
- 2 rejillas de acero inoxidable
- Controlador de selección de temperatura clase 3.1 (DIN 12880) con alarma óptica y acústica
- Interfaz de ordenador: Ethernet
Especificaciones
No esterilizable en autoclave | |
Sin sensor | |
Sin iluminación | |
2 estándar/3 máx. | |
NEMA 5-20P |
Acero inoxidable | |
Tecnología APT.line™ | |
Acero inoxidable | |
Ninguno | |
Incubadora refrigerada |
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido
Título del producto
BINDER™ Serie KB - Incubadoras refrigeradas, con potente refrigeración por compresor