Learn More
BINDER™ Serie KB ECO - Incubadoras refrigeradas, con tecnología Peltier respetuosa con el medioambiente
La KB ECO es una de las incubadoras refrigeradas con mayor eficiencia energética del mercado gracias a la tecnología Peltier patentada con disipación de calor. Además, la tecnología Peltier hace que la serie KB ECO sea especialmente silenciosa.
Marca: BINDER™ 9020-0425
16905.25 EUR hasta el 2025-12-31
Use el código promocional "25042" para aplicar la oferta.
Ver más versiones de este producto
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- Intervalo de temperatura: De 0 °C a +70 °C (máx. de 28 °C por debajo de la temperatura ambiente)
- Tecnología de cámara de precalentamiento APT.line™
- Regulación eléctrica de la temperatura gracias al módulo de refrigeración termoeléctrico con innovadora disipación de calor
- Puerta interior fabricada con vidrio templado de seguridad
- Cámara interna hecha completamente de acero inoxidable
- 2 gradillas, acero inoxidable
- Protección de condensación ajustable
- Orificio de acceso con tapón de silicona, 30 mm de diá.
- Pantalla LCD para mostrar la temperatura junto con información adicional y alarmas
- Registrador de datos interno, los valores medidos se pueden leer en formato abierto a través de USB
- Prueba automática de la unidad para un análisis de estado completo
Especificaciones
36 cu. ft. | |
45 kg | |
No esterilizable en autoclave | |
Acero inoxidable | |
Tecnología APT.line™ | |
Acero inoxidable (18/8) | |
Ninguno | |
De 0 °C a +70 °C (máx. de 28 °C por debajo de la temperatura ambiente) | |
Pantalla LCD | |
973 x 836 x 1250 mm | |
327 kg | |
1,3 kW | |
50/60 Hz |
99.2 lb. | |
KBECO1020-230 V, estándar, serie KB ECO: estufas microbiológicas de refrigeración con refrigeración termoeléctrica respetuosa con el medio ambiente, 1020 l, 230 V 1 ∼ 50-60 Hz | |
1020 L | |
Sin sensor | |
Sin iluminación | |
2 estándar/15 máx. | |
CEE | |
Incubadora refrigerada | |
KBECO1020-230 V | |
1255 x 1266 x 1925 mm | |
200/230 V | |
10,8 A |
Título del producto
BINDER™ Serie KB ECO - Incubadoras refrigeradas, con tecnología Peltier respetuosa con el medioambiente > Capacidad (métrico):1020 L
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido