Learn More
BINDER™ Cámaras de climatización constante de la serie KBF-S ECO con tecnología Peltier
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Código de producto. 17333693 Tienda BINDER Productos
Change view
Click to view available options
Capacidad (métrico):
247 L
700 L
1020 L
Dimensiones interiores (F x An x Al):
650 x 485 x 785 mm
973 x 576 x 1250 mm
973 x 836 x 1250 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Capacidad (métrico) Dimensiones interiores (F x An x Al) unitSize
17333693 247 L 650 x 485 x 785 mm cada uno
17343693 700 L 973 x 576 x 1250 mm cada uno
17353693 1020 L 973 x 836 x 1250 mm cada uno
3 options
Disponibilidad y fecha de envío del equipamiento estándar no incluye personalización o servicios montados en fábrica. Para ello, seleccione 'Solicitar presupuesto' o póngase en contacto con su gestor. Tenga en cuenta que el plazo de entrega variará.
Código de producto. 17333693
Marca: BINDER™ 90200416
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Disponibilidad y fecha de envío del equipamiento estándar no incluye personalización o servicios montados en fábrica. Para ello, seleccione 'Solicitar presupuesto' o póngase en contacto con su gestor. Tenga en cuenta que el plazo de entrega variará.
Gracias a la tecnología Peltier con disipación de calor patentada, la cámara climática KBF-S ECO es una de las cámaras de clima constante más eficientes desde el punto de vista energético del mercado. Gracias a la tecnología Peltier, la serie KBF-S ECO también es muy silenciosa durante su funcionamiento.
  • Intervalo de temperatura: De 0 °C a +70 °C (máx. de 24 °C por debajo de la temperatura ambiente)
  • Rango de humedad: del 10 % al 80 % de humedad relativa
  • Tecnología de cámara de precalentamiento APT.line™
  • Suministro de agua independiente a través del depósito
  • Pantalla LCD para mostrar la temperatura y la humedad junto con información adicional y alarmas
  • Registrador de datos interno, los valores medidos se pueden leer en formato abierto a través de USB
  • Prueba automática de la unidad para un análisis de estado completo
  • Cámara interna hecha completamente de acero inoxidable
  • 2 gradillas de acero inoxidable, incluido el soporte de estantes
  • Orificio de acceso con tapón de silicona Ø 30 mm, izquierdo
Especificaciones
Capacidad (imperial) 8.7 cu. ft.
Capacidad del estante (imperial) 66.1 lb.
Capacidad del estante (métrico) 30 kg
Descripción KBFSECO240-230 V, estándar, Solid.Line serie KBF-S ECO: cámaras climáticas constantes con tecnología Peltier, 247 l, 230 V 1 ∼ 50-60 Hz
Capacidad (métrico) 247 L
Material de la cámara Acero inoxidable
Iluminación Sin iluminación
Material Acero inoxidable
N.º de estantes 2 estándar/9 máx.
Tipo de tapón NEMA 5-20P
Humedad relativa Del 10 al 80 %
Intervalo de temperatura (métrico) (Máx. 28 °C a temperatura ambiente): De 0 °C a +70 °C
Tipo Cámara climática
Pantalla LCD
Modelo KBFSECO240-230 V
Dimensiones interiores (F x An x Al) 650 x 485 x 785 mm
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 1108 x 921 x 1461 mm
Peso (métrico) 146 kg
Tensión 200 V
Vataje 0,8 kW
Amperaje 3,5 A
Frecuencia 50/60 Hz