Learn More
BINDER™ Serie KBF-S Solid.Line - Cámaras de clima constante con amplios rangos de temperatura/humedad
La cámara climática Solid.Line KBF-S es una solución personalizada para pruebas a largo plazo y pruebas de estabilidad acelerada de productos farmacéuticos de acuerdo con la directriz ICH Q1A. El interior sin corrosión ni condensación también garantiza niveles de humedad y temperatura excepcionalmente estables, incluso cuando está completamente cargado.
10925.00€ - 19385.00€
Especificaciones
Material de la cámara | Acero inoxidable |
---|---|
Iluminación | Sin iluminación |
Material | Acero inoxidable |
N.º de estantes | 2 estándar/9 máx. |
tipo de tapón | CEE |
Código de producto | Marca | Modelo | Capacidad (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Modelo | Capacidad (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15986482
![]() ![]() |
BINDER™
9020-0366 |
KBFS240-230 V | 247 l | N/A | ||||||
16378975
![]() ![]() |
BINDER™
9020-0368 |
KBFS720-230 V | 700 l | N/A | ||||||
16332106
![]() ![]() |
BINDER™
9020-0370 |
KBFS115-230 V | 102 l | N/A | ||||||
16342106
![]() ![]() |
BINDER™
9020-0372 |
KBFS1020-230 V | 1020 l | N/A | ||||||
Descripción
- Rango de temperaturas desde 0 °C hasta 70 °C
- Rango de humedad: desde 20 % hasta 80 % h.r.
- Tecnología de cámara de precalentamiento APT.line™
- Control de humedad con sensor de humedad capacitivo y sistema de humidificación por vapor
- Pantalla LCD para mostrar la temperatura y la humedad, así como información adicional y alarmas
- Registro interno de datos, valores de medición en formato abierto, seleccionables a través de USB
- Prueba automática del equipo para un completo análisis del estado
- Cámara interna completamente fabricada en acero inoxidable
- 2 rejillas de acero inoxidable, incl. soportes de rejilla
- Puerto de acceso con tapón de silicona 30 mm, izquierda
- Ruedas de maniobra dobles, robustas, con freno de estacionamiento, a partir de 240 L
- Dispositivo de seguridad de temperatura independiente clase 3.1 (DIN 12880) con alarma de temperatura óptica y acústica
- Interfaz de ordenador: Ethernet
- Kit de suministro de agua independiente mediante bidón
Especificaciones
Acero inoxidable | |
Acero inoxidable | |
CEE | |
De 0 °C a 70 °C | |
LCD | |
200 V | |
50/60 Hz |
Sin iluminación | |
2 estándar/9 máx. | |
Del 20 al 80 % | |
Cámara de humedad | |
Del 20 al 80 % de HR | |
16 A |
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido
Título del producto
BINDER™ Serie KBF-S Solid.Line - Cámaras de clima constante con amplios rangos de temperatura/humedad