Learn More
BINDER™ Serie KBWF: cámaras de crecimiento con luz y humedad
La cámara climática BINDER con iluminación de la serie KBW consigue una distribución homogénea de la luz con su iluminación natural. Esto permite que esta cámara climática cree condiciones de temperatura y iluminación constantes.
Marca: BINDER™ 9020-0337
Ver más versiones de este producto
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- Intervalo de temperatura: de 0 °C a + +70 °C
- Intervalo de temperatura con luz: de +10 °C a + +60 °C
- Rango de humedad: del 10 % al 80 % de humedad relativa
- 2 cassettes de iluminación posicionables, cada uno con 5 tubos fluorescentes
- Tecnología de cámara de precalentamiento APT.line™
- Velocidad de ventilador ajustable.
- Regulación de humedad con sensor de humedad capacitativo y humidificación de vapor
- Controlador con pantalla táctil intuitiva y con programación de segmento de tiempo y en tiempo real
- Registrador de datos interno, los valores medidos se pueden leer en formato abierto a través de USB
- Prueba automática de la unidad para un análisis de estado completo
- Puerta interior de sellado hermético fabricada con vidrio de seguridad (ESG)
- Pantalla a través del monitor LCD en color
- Gradillas de acero inoxidable
- Orificio de acceso con tapón de silicona, 30 mm, izquierdo
- Dispositivo de seguridad de temperatura independiente de clase 3.1 (DIN 12880) con alarma de temperatura visual y sonora
- Interfaz de ordenador: Puerto Ethernet
- Calentamiento de puerta
- Versión de 60 Hz previa solicitud
Especificaciones
45 kg | |
700 l | |
Sistema de iluminación patentado | |
3 | |
Del 10 al 80 % | |
Cámara de crecimiento | |
KBWF720-230 V | |
1270 x 1040 x 1950 mm | |
200 V | |
14,6 A |
KBWF720-230 V, estándar, serie KBWF: cámaras de crecimiento con luz y humedad, 700 l, 230 V 1 ∼ 50 Hz | |
Acero inoxidable | |
Powder-coated Cold Rolled Steel | |
CEE | |
De 0 °C a 70 °C | |
TFT táctil | |
973 x 576 x 1250 mm | |
374 kg | |
3,5 kW | |
50 Hz |
Título del producto
BINDER™ Serie KBWF: cámaras de crecimiento con luz y humedad > Modelo: KBWF720-230V; capacidad: 700 l; tensión: 200/240 V; frecuencia: 50 Hz;
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido