Learn More
BINDER™ Serie KBF Cámaras de clima constante con rango ampliado de humedad/temperatura
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Código de producto. 15503577 Tienda BINDER Productos
Change view
Click to view available options
Capacidad (métrico):
102 l
247 l
700 l
1020 l
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Capacidad (métrico) unitSize
15503577 700 l cada uno
15646527 102 l cada uno
15671479 247 l cada uno
15601489 1020 l cada uno
4 options
Disponibilidad y fecha de envío del equipamiento estándar no incluye personalización o servicios montados en fábrica. Para ello, seleccione 'Solicitar presupuesto' o póngase en contacto con su gestor. Tenga en cuenta que el plazo de entrega variará.
Código de producto. 15503577
Marca: BINDER™ 90200324
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Disponibilidad y fecha de envío del equipamiento estándar no incluye personalización o servicios montados en fábrica. Para ello, seleccione 'Solicitar presupuesto' o póngase en contacto con su gestor. Tenga en cuenta que el plazo de entrega variará.
La BINDER KBF se encarga de mantener totalmente constantes las condiciones de prueba en toda la cámara. Algunas de las principales ventajas de esta cámara son el poco espacio que ocupa y su gran flexibilidad en términos de suministro de agua. Una especialista para los ensayos de estrés.
Las cámaras climáticas constantes de la serie KBF funcionan dentro de un intervalo de temperatura de entre 0 °C y 70 °C, y un intervalo de humedad de entre 10 % de HR y 80 % de HR.
  • Intervalo de temperatura: de 0 °C a + +70 °C
  • Rango de humedad: del 10 % al 80 % de humedad relativa
  • Tecnología de cámara de precalentamiento APT.line™
  • Regulación de humedad con sensor capacitivo de humedad y humidificación de vapor
  • Controlador con pantalla táctil intuitiva y con programación de segmento de tiempo y en tiempo real
  • Edición básica del software de multigestión APT-COM™ BINDER
  • Registrador de datos interno, los valores medidos se pueden leer en formato abierto a través de USB
  • Prueba automática de la unidad para un análisis de estado completo
  • Puerta interior de sellado hermético fabricada con vidrio de seguridad (ESG)
  • Evita la corrosión del vidrio por un revestimiento ATEMPORAL especial
  • Cámara interna de acero inoxidable
  • 2 gradillas de acero inoxidable
  • Orificio de acceso con tapón de silicona, 30 mm, izquierdo
  • 4 ruedas estables, dos con frenos, a partir de 240 litros
  • Dispositivo de seguridad de temperatura independiente de clase 3.1 (DIN 12880) con alarma de temperatura visual y sonora
  • Interfaz de ordenador: Puerto Ethernet
  • Calentamiento de puerta
Especificaciones
Capacidad (imperial) 24.7 cu. ft.
Capacidad del estante (imperial) 99.2 lb.
Capacidad del estante (métrico) 45 kg
Descripción KBF720-230 V, estándar, serie KBF: cámaras climáticas constantes con gran intervalo de temperatura/humedad, 700 l, 230 V 1 ∼ 50-60 Hz
Capacidad (métrico) 700 l
Material de la cámara Acero inoxidable
Iluminación Sin iluminación
Material Acero inoxidable
N.º de estantes 2 estándar/15 máx.
Tipo de tapón CEE
Humedad relativa Del 10 al 80 %
Intervalo de temperatura (métrico) De 0 °C a 70 °C
Tipo Cámara climática
Pantalla TFT táctil
Modelo KBF720-230 V
Dimensiones interiores (F x An x Al) 973 x 576 x 1250 mm
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 1255 x 1040 x 1925 mm
Peso (métrico) 312 kg
Tensión 200 V
Vataje 3,1 kW
Amperaje 16 A
Frecuencia 50/60 Hz