Learn More
BINDER™ Serie KBF Cámaras de clima constante con rango ampliado de humedad/temperatura
La BINDER KBF se encarga de mantener totalmente constantes las condiciones de prueba en toda la cámara. Algunas de las principales ventajas de esta cámara son el poco espacio que ocupa y su gran flexibilidad en términos de suministro de agua. Una especialista para los ensayos de estrés.
15375.00€ - 24490.00€
Especificaciones
Material de la cámara | Acero inoxidable |
---|---|
Iluminación | Sin iluminación |
Material | Acero inoxidable |
N.º de estantes | 2 estándar/5 máx. |
tipo de tapón | CEE |
Código de producto | Marca | Capacidad (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Capacidad (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15646527
|
BINDER™
9020-0320 |
102 l |
15375.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 10-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
15671479
|
BINDER™
9020-0322 |
247 l |
17135.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 10-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
15503577
|
BINDER™
9020-0324 |
700 l |
21770.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 10-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
15601489
|
BINDER™
9020-0326 |
1020 l |
24490.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 10-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Descripción
The Constant climate chambers in the KBF series operate within a temperature range of between 0 °C and 70 °C, and a humidity range of between 10% RH and 80% RH.
- Rango de temperatura desde -10 °C hasta 100 °C
- Rango ampliado de humedad: desde 10 % hasta 98 % h.r.
- Tecnología de cámara de precalentamiento APT.line™
- Control de humedad con sensor de humedad capacitivo y sistema de humidificación por vapor
- Cámara interna completamente fabricada en acero inoxidable
- BINDER Multi Management Software APT-COM™ Basic Edition
- Controlador intuitivo con pantalla táctil y programación a intervalos y en tiempo real
- Registro interno de datos, valores de medición en formato abierto, seleccionables a través de USB
- Prueba automática del equipo para un completo análisis del estado
- Puerta interior de cierre hermético y cristal de seguridad (ESG)
- Evitar la corrosión del cristal mediante un revestimiento TIMELESS especial
- 1 rejilla de acero inoxidable
- Puerto de acceso con tapón de silicona 30 mm, izquierda
- Controlador de selección de temperatura clase 3.1 (DIN 12880) con alarma de temperatura óptica y acústica
- Interfaz de ordenador: Ethernet
- Calentamiento de la puerta
Especificaciones
Acero inoxidable | |
Acero inoxidable | |
CEE | |
De 0 °C a 70 °C | |
TFT táctil | |
50/60 Hz |
Sin iluminación | |
2 estándar/5 máx. | |
Del 10 al 80 % | |
Cámaras de clima constante | |
16 A |