Learn More
BINDER™ Serie KT - Incubadoras refrigeradas, con tecnología Peltier
La serie KT combina unas prestaciones excelentes con una eficiencia energética y un respeto al medio ambiente impresionantes. La serie KT es la más avanzada en términos de aplicación y protección de las muestras.
Marca: BINDER™ 9020-0311
Descripción
- Intervalo de temperatura: de +4 °C a + +100 °C
- Tecnología de cámara de precalentamiento APT.line™
- Velocidad de ventilador ajustable.
- Refrigeración eléctrica con módulo Peltier
- Controlador con programación de segmento de tiempo y en tiempo real
- Pantalla a través del monitor LCD
- Entrada mediante botón pulsador/mando giratorio
- Puerta interior fabricada con vidrio templado de seguridad
- 2 gradillas de acero inoxidable
- Apilable
- Dispositivo de seguridad de temperatura independiente de clase 3.1 (DIN 12880) con alarma de temperatura visual y sonora
- Interfaz de ordenador: Puerto Ethernet
- Grabación de datos e interfaz USB
Especificaciones
1.9 cu. ft. | |
15 kg | |
No esterilizable en autoclave | |
Acero inoxidable | |
Tecnología APT.line™ | |
Acero inoxidable | |
Ninguno | |
De 4 °C a 100 °C | |
Pantalla LCD | |
400 x 334 x 400 mm | |
26 in. | |
400 mm | |
400 mm | |
63 kg | |
200 V | |
1,8 A |
33.1 lb. | |
KT053-230 V, estándar, serie KT: estufas microbiológicas de refrigeración con tecnología Peltier, 53 l, 230 V 1 ∼ 50-60 Hz | |
53 l | |
Sin sensor | |
Sin iluminación | |
2 estándar/5 máx. | |
NEMA 5-20P | |
Incubadora refrigerada | |
KT053-230 V | |
680 x 695 x 635 mm | |
660 mm | |
635 mm | |
334 mm | |
230 V, 50/60 Hz, 10 A | |
0,4 kW | |
50/60 Hz |