Learn More
BINDER™ Serie LIT MK: cámaras de prueba de baterías, con equipo de seguridad para cambios rápidos de temperatura
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Código de producto. p-7214612 Tienda BINDER Productos
Click to view available options
Capacidad (métrico):
228 l
734 l
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto):
1439 x 1040 x 1929 mm
1898 x 1186 x 2221 mm
Disipación de calor:
3000 W (a 25 °C)
3600 W (a 25 °C)
Índice de calentamiento:
4 K
5 K
Tamaño de la unidad:
cada uno
Disponibilidad y fecha de envío del equipamiento estándar no incluye personalización o servicios montados en fábrica. Para ello, seleccione 'Solicitar presupuesto' o póngase en contacto con su gestor. Tenga en cuenta que el plazo de entrega variará.
Código de producto. 17189124
Marca: BINDER™ 90200402
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Disponibilidad y fecha de envío del equipamiento estándar no incluye personalización o servicios montados en fábrica. Para ello, seleccione 'Solicitar presupuesto' o póngase en contacto con su gestor. Tenga en cuenta que el plazo de entrega variará.
Las cámaras de prueba de baterías BINDER son ideales para el envejecimiento, el rendimiento y las pruebas de tensión en la garantía de calidad y la producción de baterías. Para garantizar la máxima seguridad, todas las cámaras de la serie LIT MK están equipadas con equipos de detección y supresión de incendios de serie.
  • Intervalo de temperatura: De -40 °C a +110 °C
  • Dispositivo de seguridad de temperatura independiente de clase 2 cuando la temperatura se ajusta a +120 °C
  • Solapa de descarga de presión reversible de acero inoxidable instalada en la mitad de la parte superior de la unidad
  • Mecanismo de bloqueo de puertas mejorado con soportes reforzados
  • Monitorización de CO, H2, O2 y temperatura en la atmósfera del área de ensayo
  • Equipo de inertización
  • Supresión de incendios de CO2
  • Tecnología de cámara de precalentamiento APT.line™
  • Protección de condensación programable para muestras
  • Ventana de visualización climatizada con iluminación interior LED
  • Edición básica del software de multigestión APT-COM™ BINDER
  • Controlador con pantalla táctil intuitiva y con programación de segmento de tiempo y en tiempo real
  • Registrador de datos interno, los valores medidos se pueden leer en formato abierto a través de USB
  • Dispositivo de seguridad de temperatura ajustable e independiente de clase 2 (DIN 12880) con alarma visual
  • Interfaz de ordenador: Puerto Ethernet
  • 1 gradilla de acero inoxidable, se puede colocar libremente
  • Refrigerante R-452A sin CFC
  • Refrigeración con unidad de refrigeración de compresor
  • TÜV SÜD confirma que LIT MK 240 y las cámaras LIT MK 720 son adecuadas para EUCAR de nivel 6
Especificaciones
Capacidad del estante (métrico) 30 kg
Tipo de controlador Pantalla táctil
Salidas de datos Ethernet, USB
Descripción LITMK240-400 V, estándar, serie LIT MK: cámaras de prueba de baterías con equipo de seguridad para cambios rápidos de temperatura, 228 l, 400 V 3 ∼ 50 Hz
Capacidad (métrico) 228 l
Material de la cámara Acero inoxidable
Convection Type Cámara de precalentamiento APT.line™
Iluminación LED
Material Powder-coated Cold Rolled Steel
N.º de estantes 1 (máx. 6)
Tipo de tapón Enchufe CEE 16 / 6 H de 5 polos
Intervalo de temperatura (métrico) -40°C a +110°C
Tipo Battery Test Chamber
Pantalla TFT táctil
Modelo de puerta Una sola puerta
Para utilizar con (aplicación) Pruebas de batería
Disipación de calor 3000 W (a 25 °C)
Índice de calentamiento 5 K
Tiempo de calentamiento 40 min. de -40° a +110 °C
Modelo LITMK240-400 V
N.º de puertas 1
Línea de productos LIT MK
Refrigerante Refrigerante R-452 A sin CFC
Uniformidad de temperatura De 0,1 a 1,2 K
Garantía 2 años
Dimensiones interiores (F x An x Al) 735 x 443 x 700 mm
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 1439 x 1040 x 1929 mm
Dimensiones (L x An x Al) Interior 443 x 735 x 700 mm
Peso con embalaje (imperial) 346 kg
Peso (métrico) 375 kg
Requisitos eléctricos 400 V 3∼ 50 Hz
Tensión 400 V
Vataje 5,6 kW
Amperaje 16 A
Frecuencia 50 Hz