Learn More
BINDER™ Serie MK - Cámaras de clima variable, para un cambio rápido de temperatura
Tienda BINDER Productos
Click to view available options
Capacidad (métrico):
60 l
115 l
228 l
734 l
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto):
732 x 832 x 1445 mm
1000 x 935 x 1725 mm
1135 x 1000 x 1710 mm
1620 x 1195 x 2005 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Descripción
- Intervalo de temperatura: de -40 °C a + +180 °C
- Tecnología de cámara de precalentamiento APT.line™
- Protección programable contra la condensación para el material de prueba
- Ventana de visualización climatizada con iluminación interior LED
- Edición básica del software de multigestión APT-COM™ BINDER
- Solución de problemas del sistema con alarmas visuales y sonoras
- Controlador con pantalla táctil intuitiva y con programación de segmento de tiempo y en tiempo real
- Registrador de datos interno, los valores medidos se pueden leer en formato abierto a través de USB
- Orificio de acceso con enchufe de silicona
- Dispositivo de seguridad de temperatura ajustable e independiente de clase 2 (DIN 12880) con alarma visual
- 4 ruedas, dos con frenos
- Interfaz de ordenador: Puerto Ethernet
- Función de rampa ajustable
- Para registrador gráfico
- Reloj de tiempo real
- 1 gradilla de acero inoxidable
- Cámara interna de acero inoxidable
- Refrigerante R-452A sin CFC
- Refrigeración con unidad de refrigeración de compresor
Especificaciones
Especificaciones
| Capacidad (imperial) | 25.9 cu. ft. |
| Capacidad del estante (imperial) | 88.2 lb. |
| Capacidad del estante (métrico) | 40 kg |
| Descripción | MK720-400 V, estándar, serie MK: cámaras climáticas dinámicas para cambios rápidos de temperatura, 734 l, 400 V 3 ∼ 50 Hz |
| Capacidad (métrico) | 734 l |
| Material de la cámara | Acero inoxidable |
| Iluminación | Sin iluminación |
| Material | Acero inoxidable |
| N.º de estantes | 1 estándar/11 máx. |
| Tipo de tapón | CEE |
| Mostrar más |