Learn More
BINDER™ Cámaras climáticas dinámicas de la serie MKF
Las cámaras de simulación ambiental BINDER™ serie MKF son perfectas para cualquier prueba en caliente o en frío basada en los métodos de prueba de temperatura y clima actuales de acuerdo con las normas DIN e IEC.El completo equipo estándar de la cámara garantiza la facilidad de funcionamiento.
Marca: BINDER™ 9020-0381
Ver más versiones de este producto
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- Intervalo de temperatura: de -40 °C a + +180 °C
- Rango de humedad: del 10 % al 98 % de humedad relativa
- Tecnología de cámara de precalentamiento APT.line™
- Protección programable contra la condensación para el material de prueba
- Ventana de visualización climatizada con iluminación interior LED
- Regulación de humedad con sensor de humedad capacitativo y humidificación de vapor
- Edición básica del software de multigestión APT-COM™ BINDER
- Solución de problemas del sistema con alarmas visuales y sonoras
- Controlador con pantalla táctil intuitiva y con programación de segmento de tiempo y en tiempo real
- 4 ruedas, dos con frenos
- Interfaz de ordenador: Puerto Ethernet
- Función de rampa ajustable
- Para registrador gráfico
- Reloj de tiempo real
- Calentamiento de puerta
- 1 gradilla de acero inoxidable
- Kit de conexión de seguridad completo para el suministro de agua y drenaje, hasta 1 m de altura
- Cámara interna de acero inoxidable
- Refrigerante R-452A sin CFC
- Refrigeración con unidad de refrigeración de compresor
Especificaciones
Sonora, visual | |
88.2 lb. | |
BINDER Multi Management Software APT-COM™ 4 Basic Edition | |
734 L | |
LED | |
1 estándar/11 máx. | |
10 bis 98% | |
Cámara climática | |
10 % a 98 % de HR | |
Vapor | |
MKF720-400 V | |
2 | |
Sí | |
Acero inoxidable | |
1200 x 600 x 1020 mm | |
590 kg | |
11 kW | |
50 Hz |
25.9 cu. ft. | |
40 kg | |
MKF720-400 V, estándar, serie MKF: cámaras climáticas dinámicas para cambios rápidos de temperatura con control de humedad, 734 l, 400 V 3 ∼ 50 Hz | |
Acero inoxidable | |
Acero inoxidable | |
CEE | |
De -40 °C a +180 °C | |
TFT táctil | |
Capacitiva | |
Ventana de observación calefactada | |
4 (con 2 frenos) | |
80 mm (izquierda, derecha) | |
Refrigerante R-452 A sin CFC | |
20 L | |
1620 x 1195 x 2005 mm | |
400 V | |
19,2 A |