Learn More
BINDER™ Serie MKT - Cámaras de clima variable, para un cambio rápido de temperatura con rango ampliado de temperatura criogénica
Los rangos de temperatura entre -70 °C y 180 °C, con el añadido de la simulación natural, convierten a la serie MKT de BINDER en equipos únicos. Estas cámaras cumplen, además, con los estándares más exigentes en cuanto a precisión y rendimiento de los ensayos de temperatura cíclicos.
Marca: BINDER™ 9020-0385
Description
- Intervalo de temperatura: de -70 °C a + +180 °C
- 4 contactos de relé de tensión cero
- Tecnología de cámara de precalentamiento APT.line™
- Protección programable contra la condensación para el material de prueba
- Ventana de visualización climatizada con iluminación interior LED
- BINDER Software de multigestión APT-COM™ Basic Edición
- Solución de problemas del sistema con alarmas visuales y sonoras
- Controlador con pantalla táctil intuitiva y con programación de segmento de tiempo y en tiempo real
- Registrador de datos interno, los valores medidos se pueden leer en formato abierto a través de USB
- Orificio de acceso con enchufe de silicona
- Dispositivo de seguridad de temperatura ajustable e independiente de clase 2 (DIN 12880) con alarma visual
- 4 ruedas, dos con frenos
- Interfaz de ordenador: Puerto Ethernet
- Función de rampa ajustable
- Para registrador gráfico
- Reloj de tiempo real
- Calentamiento de puerta
- 1 gradilla de acero inoxidable
- Cámara interna de acero inoxidable
- Refrigerantes sin CFC R-452A y R-23
- Refrigeración con unidad de refrigeración de compresor en cascada
Specifications
30 kg | |
115 l | |
Sin iluminación | |
Cámara climática | |
MKT115-400 V | |
1000 x 915 x 1715 mm | |
400 V | |
13 A |
MKT115-400 V, estándar, serie MKT: cámaras climáticas dinámicas para cambios rápidos de temperatura con intervalo de temperatura bajo ampliado, 115 l, 400 V 3 ∼ 50 Hz | |
Acero inoxidable | |
De -70 °C a +180 °C | |
TFT táctil | |
600 x 400 x 480 mm | |
305 kg | |
5,5 kW | |
50 Hz |