Learn More
BINDER™ Serie MKT: cámaras climáticas dinámicas, para cambios rápidos de temperatura con intervalo de temperatura baja ampliado
Tienda BINDER Productos
Click to view available options
Capacidad (métrico):
115 l
228 L
734 l
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto):
1000 x 915 x 1715 mm
1135 x 1000 x 1940 mm
1620 x 1195 x 2005 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Descripción
- Intervalo de temperatura: de -70 °C a + +180 °C
- 4 contactos de relé de tensión cero
- Tecnología de cámara de precalentamiento APT.line™
- Protección programable contra la condensación para el material de prueba
- Ventana de visualización climatizada con iluminación interior LED
- BINDER Software de multigestión APT-COM™ Basic Edición
- Solución de problemas del sistema con alarmas visuales y sonoras
- Controlador con pantalla táctil intuitiva y con programación de segmento de tiempo y en tiempo real
- Registrador de datos interno, los valores medidos se pueden leer en formato abierto a través de USB
- Orificio de acceso con enchufe de silicona
- Dispositivo de seguridad de temperatura ajustable e independiente de clase 2 (DIN 12880) con alarma visual
- 4 ruedas, dos con frenos
- Interfaz de ordenador: Puerto Ethernet
- Función de rampa ajustable
- Para registrador gráfico
- Reloj de tiempo real
- Calentamiento de puerta
- 1 gradilla de acero inoxidable
- Cámara interna de acero inoxidable
- Refrigerantes sin CFC R-452A y R-23
- Refrigeración con unidad de refrigeración de compresor en cascada
Especificaciones
Especificaciones
| Capacidad del estante (métrico) | 30 kg |
| Descripción | MKT240-400 V, estándar, serie MKT: cámaras climáticas dinámicas para cambios rápidos de temperatura con intervalo de temperatura bajo ampliado, 228 l, 400 V 3 ∼ 50 Hz |
| Capacidad (métrico) | 228 L |
| Material de la cámara | Acero inoxidable |
| Iluminación | Sin iluminación |
| Material | Powder-coated Cold Rolled Steel |
| N.º de estantes | 1 |
| Tipo de tapón | CEE |
| Intervalo de temperatura (métrico) | De -70 °C a +180 °C |
| Tipo | Cámara climática |
| Mostrar más |
Título del producto
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction