Learn More
BINDER™ Cámara de secado al vacío serie VD para disolventes no inflamables
The VD Series Vacuum Drying Chamber delivers impressive performance through its precise temperature control and gentle drying. The patented expansion rack technology from BINDER also optimizes heat transfer. The shelves can be repositioned for flexible placement and the interior of the chamber is easy to clean.
Marca: BINDER™ 9630-0003
10606.26 EUR hasta el 2025-03-31
Use el código promocional "24119" para aplicar la oferta.
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- Intervalo de temperatura: De +9 °C por encima de la temperatura ambiente a +220 °C
- Controlador con indicador digital de presión y temperatura
- Monitoreo de secado controlado por programa con ventilación automática al final del proceso
- Registrador de datos interno, los valores medidos se pueden leer en formato abierto a través de USB
- 1 gradilla de expansión de aluminio, se puede ajustar la posición
- Conexión de gas inerte
- Puerto de acceso universal DN 16: para la introducción de dispositivos de medición externos
- Panel de vidrio de seguridad montado en resorte y a prueba de golpes
- Gran ventana de visualización con opción de iluminación interior
- Interfaz de ordenador: Puerto Ethernet
- 2 salidas de relé, 24 V DC (0,4 A como máximo)
Especificaciones
4.2 cu. ft. | |
VD115-230 V, estándar, serie VD: cámaras de secado al vacío para disolventes no inflamables, 119 l, 230 V 1 ∼ 50-60 Hz | |
De 10 °C a 220 °C | |
LCD | |
VD115-230 V | |
NEMA 5-20P | |
506 x 460 x 506 mm | |
146 kg | |
1,6 kW | |
50/60 Hz |
Acero inoxidable | |
119 l | |
Cámaras de secado al vacío | |
Acero inoxidable | |
1 estándar/6 máx. | |
0 à 1100 mbar | |
743 x 764 x 964 mm | |
200 V | |
7 A |
Título del producto
BINDER™ Cámara de secado al vacío serie VD para disolventes no inflamables > Modelo: VD115-230V; capacidad: 119 l; tensión: 200/230 V; frecuencia: 50/60 Hz;
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido