Learn More
BINDER™ Cámara de secado al vacío serie VDL para disolventes inflamables
GREENER_CHOICE
Código de producto. 16659322 Tienda BINDER Productos
Change view
Click to view available options
Capacidad (métrico):
119 l
24 l
55 l
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Capacidad (métrico) unitSize
16659322 55 l cada uno
16699682 24 l cada uno
16666483 119 l cada uno
3 options
Código de producto. 16659322
Marca: BINDER™ 96300010
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
The VDL Series safety vacuum drying chambers ensure maximum safety when drying organic solvents. Explosion-protected unit with classification according to ATEX directive 2014/34/EU: EX II 2/3/- G IIB T3 Gb/Gc/- X.
  • Intervalo de temperatura: De +9 °C por encima de la temperatura ambiente a +110 °C
  • Conformidad ATEX para unidades: EX II 2/3/- G IIB T3 Gb/Gc/- X
  • Controlador con pantalla táctil intuitiva y con visualización gráfica de presión y temperatura
  • Monitoreo de secado controlado por programa con ventilación automática al final del proceso
  • Registrador de datos interno, los valores medidos se pueden leer en formato abierto a través de USB
  • Dispositivo de control de presión para calefacción activado desde < 100 mbar
  • 2 gradillas de expansión de aluminio, se puede ajustar la posición
  • Conexión universal para ventilación con aire ambiente o gas inerte
  • Puerto de acceso universal DN 16: para la introducción de dispositivos de medición externos
  • Panel de vidrio de seguridad montado en resorte y a prueba de golpes
  • Ventana de visualización de gran tamaño
  • Interfaz de ordenador: Puerto Ethernet
Especificaciones
Capacidad (imperial) 1,9 pies cúb.
Material de la cámara Acero inoxidable
Descripción VDL056-230 V, estándar, serie VDL: cámaras de secado al vacío para disolventes inflamables, 55 l, 230 V 1 ∼ 50-60 Hz
Capacidad (métrico) 55 l
Temperatura (métrico) De 10 °C a 110 °C
Tipo Cámaras de secado al vacío
Pantalla TFT táctil
Material Acero inoxidable
Modelo VDL056-230 V
N.º de estantes 2 est./5 máx.
Tipo de tapón NEMA 5-20P
Intervalo de vacío 0 à 1100 mbar
Dimensiones interiores (F x An x Al) 400 x 343 x 400 mm
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 638 x 679 x 837 mm
Peso (métrico) 104 kg
Tensión 200 V
Vataje 1,4 kW
Amperaje 6,1 A
Frecuencia 50/60 Hz