Descripción
- Intervalo de temperatura: De +9 °C por encima de la temperatura ambiente a +110 °C
- Conformidad ATEX para unidades: EX II 2/3/- G IIB T3 Gb/Gc/- X
- Controlador con pantalla táctil intuitiva y con visualización gráfica de presión y temperatura
- Monitoreo de secado controlado por programa con ventilación automática al final del proceso
- Registrador de datos interno, los valores medidos se pueden leer en formato abierto a través de USB
- Dispositivo de control de presión para calefacción activado desde < 100 mbar
- 2 gradillas de expansión de aluminio, se puede ajustar la posición
- Conexión universal para ventilación con aire ambiente o gas inerte
- Puerto de acceso universal DN 16: para la introducción de dispositivos de medición externos
- Panel de vidrio de seguridad montado en resorte y a prueba de golpes
- Ventana de visualización de gran tamaño
- Interfaz de ordenador: Puerto Ethernet
Especificaciones
Especificaciones
| Capacidad (imperial) | 4.2 cu. ft. |
| Material de la cámara | Acero inoxidable |
| Descripción | VDL115-230 V, estándar, serie VDL: cámaras de secado al vacío para disolventes inflamables, 119 l, 230 V 1 ∼ 50-60 Hz |
| Capacidad (métrico) | 119 l |
| Temperatura (métrico) | De 10 °C a 110 °C |
| Tipo | Cámaras de secado al vacío |
| Pantalla | TFT táctil |
| Material | Acero inoxidable |
| Modelo | VDL115-230 V |
| N.º de estantes | 2 estándar/6 máx. |
| Mostrar más |