Learn More
BINDER™ Cámara de secado al vacío serie VDL para disolventes inflamables
GREENER_CHOICE
Código de producto. 16699682 Tienda BINDER Productos
Click to view available options
Capacidad (métrico):
119 l
24 l
55 l
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. 16699682
Marca: BINDER™ 96300009
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
The VDL Series safety vacuum drying chambers ensure maximum safety when drying organic solvents. Explosion-protected unit with classification according to ATEX directive 2014/34/EU: EX II 2/3/- G IIB T3 Gb/Gc/- X.
  • Intervalo de temperatura: De +9 °C por encima de la temperatura ambiente a +110 °C
  • Conformidad ATEX para unidades: EX II 2/3/- G IIB T3 Gb/Gc/- X
  • Controlador con pantalla táctil intuitiva y con visualización gráfica de presión y temperatura
  • Monitoreo de secado controlado por programa con ventilación automática al final del proceso
  • Registrador de datos interno, los valores medidos se pueden leer en formato abierto a través de USB
  • Dispositivo de control de presión para calefacción activado desde < 100 mbar
  • 2 gradillas de expansión de aluminio, se puede ajustar la posición
  • Conexión universal para ventilación con aire ambiente o gas inerte
  • Puerto de acceso universal DN 16: para la introducción de dispositivos de medición externos
  • Panel de vidrio de seguridad montado en resorte y a prueba de golpes
  • Ventana de visualización de gran tamaño
  • Interfaz de ordenador: Puerto Ethernet
Spezifikation
Capacidad (imperial) 0.8 cu. ft.
Material de la cámara Acero inoxidable
Descripción VDL023-230 V, estándar, serie VDL: cámaras de secado al vacío para disolventes inflamables, 24 l, 230 V 1 ∼ 50-60 Hz
Capacidad (métrico) 24 l
Temperatura (métrico) De 10 °C a 110 °C
Tipo Cámaras de secado al vacío
Pantalla TFT táctil
Material Acero inoxidable
Modelo VDL023-230 V
N.º de estantes 2 estándar/4 máx.
Tipo de tapón NEMA 5-20P
Intervalo de vacío 0 à 1100 mbar
Dimensiones interiores (F x An x Al) 285 x 295 x 285 mm
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 523 x 632 x 720 mm
Peso (métrico) 72 kg
Tensión 200 V
Vataje 0,9 kW
Amperaje 3,9 A
Frecuencia 50/60 Hz
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt