missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Novus Biologicals™ Serine Dehydratase Overexpression Lysate
Marca: Novus Biologicals™ NBP2-10397
560.00 EUR hasta el 2025-03-28
Use el código promocional "25306" para aplicar la oferta.
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
The Serine Dehydratase Overexpression Lysate is derived from human. It has been validated for the following applications: Western Blot.
Especificaciones
The lysate was created in HEK293T cells, using plasmid ID RC215316 and based on accession number NP_6834. The protein contains a C-terminal DDK tag. | |
0.1 mg | |
Protein | |
-80°C. Avoid freeze-thaw cycles. |
Western Blot | |
RIPA buffer | |
Homo sapiens Serine Dehydratase, mRNA. | |
Native |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
Novus Biologicals™ Serine Dehydratase Overexpression Lysate > 0.1mg
Para uso exclusivo en investigación
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido