Descripción
Serine racemase Polyclonal antibody specifically detects Serine racemase in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Western Blot
Especificaciones
Especificaciones
| Antígeno | Serine racemase |
| Aplicaciones | Western Blot |
| Clasificación | Polyclonal |
| Conjugado | Unconjugated |
| Dilución | Western Blot 1:1000 - 1:5000 |
| Formulación | PBS (pH 7.3), 50% glycerol |
| Alias de gen | D-serine ammonia-lyase, D-serine dehydratase, EC 4.3.1.17, EC 4.3.1.18, EC 5.1.1.18, ILV1, ISO1, L-serine ammonia-lyase, L-serine dehydratase, serine racemase |
| Especie del huésped | Rabbit |
| Inmunógeno | Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 1-340 of human SRR (NP_068766.1). MCAQYCISFADVEKAHINIRDSIHLTPVLTSSILNQLTGRNLFFKCELFQKTGSFKIRGALNAVRSLVPDALERKPKAVVTHSSGNHGQALTYAAKLEGIPAYIVVPQTAPDCKKLAIQAYGASIVYCEPSDESRENVAKRVTEETEGIMVHPNQEPAVIAGQGTIALEVLNQVPLVDALVVPVGGGGMLAGIAITVKALKPSVKVYAAEPSNADDCYQSKLKGKLMPNLYPPETIADGVKSSIGLNTWPIIRDLVDDIFTVTEDEIKCATQLVWERMKLLIEPTAGVGVAAVLSQHFQTVSPEVKNICIVLSGGNVDLTSSITWVKQAERPASYQSVSV |
| Método de purificación | Affinity purified |
| Mostrar más |