Learn More
BRAND™ Conjunto de bomba Seripettor™ Pro
Para la unidad de accionamiento Seripettor™ Pro
Marca:  BRAND™ 704551
Detalles adicionales : Peso : 0.06830kg
Código de producto. 15643987
  • 166.00€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 04-10-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • PPO
  • PEI (protección UV)
  • Resorte de elevación Hastaloy
  • Especificaciones
    Especificaciones
    Conjunto de la bomba
    2 ml