Learn More
Thermo Scientific™ Pipetas serológicas
Elija entre una amplia selección de pipetas serológicas Thermo Scientific™ para el trabajo de laboratorio diario.Estas pipetas serológicas estériles envasadas individualmente son ideales para transferencias de líquidos asépticas.
Marca:  Thermo Scientific™ 170354T
64.30 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "21936" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 3.57200kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 17504725
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos »
Descripción
Descripción
Elija entre una amplia selección de pipetas serológicas Thermo Scientific™ para el trabajo de laboratorio diario.Estas pipetas serológicas estériles envasadas individualmente son ideales para transferencias de líquidos asépticas.
  • Pipetas y envases codificados por colores para una cómoda selección del volumen
  • Garantiza una precisión de dispensación de +/-2 %
  • Envoltorio de papel/plástico que permite una fácil apertura
  • Fabricación con resinas vírgenes de alta calidad
  • Esterilización mediante irradiación gamma según ISO 11137-2
  • Apirógenos
  • No citotóxicos
  • Sin ADNasa ni ARNasa
  • Sin ADN humano
  • Sin EEB/EET
Especificaciones
Especificaciones
Estéril
Transparente
272 mm
Sí
Sí
2 mL
Pipeta serológica
Pipeteador
Product Suggestions
Product Suggestions
Videos
SDS
Documents
Documents
Product Certifications
Special Offers
Special Offers