Learn More
Thermo Scientific™ Pipetas serológicas
Elija entre una amplia selección de pipetas serológicas Thermo Scientific™ para el trabajo de laboratorio diario.Estas pipetas serológicas estériles envasadas individualmente son ideales para transferencias de líquidos asépticas.
Marca: Thermo Scientific™ 170356T
53.44 EUR hasta el 2025-12-31
Use el código promocional "25339" para aplicar la oferta.
Descripción
Elija entre una amplia selección de pipetas serológicas Thermo Scientific™ para el trabajo de laboratorio diario.Estas pipetas serológicas estériles envasadas individualmente son ideales para transferencias de líquidos asépticas.
- Pipetas y envases codificados por colores para una cómoda selección del volumen
- Garantiza una precisión de dispensación de +/-2 %
- Envoltorio de papel/plástico que permite una fácil apertura
- Fabricación con resinas vírgenes de alta calidad
- Esterilización mediante irradiación gamma según ISO 11137-2
- Apirógenos
- No citotóxicos
- Sin ADNasa ni ARNasa
- Sin ADN humano
- Sin EEB/EET
![TRUSTED_SUSTAINABILITY](/content/dam/fishersci/glyphs/Sustain_Badge.png)
Especificaciones
Poliestireno | |
Sí | |
10 mL | |
Pipeta serológica | |
Pipeteador |
Estéril | |
Transparente | |
346 mm | |
Sí |