Learn More
Thermo Scientific™ Pipetas serológicas
Elija entre una amplia selección de pipetas serológicas Thermo Scientific™ para el trabajo de laboratorio diario.Estas pipetas serológicas estériles envasadas individualmente son ideales para transferencias de líquidos asépticas.
Marca: Thermo Scientific™ 170357T
58.80 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "21936" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 2.75500kg
Descripción
Elija entre una amplia selección de pipetas serológicas Thermo Scientific™ para el trabajo de laboratorio diario.Estas pipetas serológicas estériles envasadas individualmente son ideales para transferencias de líquidos asépticas.
- Pipetas y envases codificados por colores para una cómoda selección del volumen
- Garantiza una precisión de dispensación de +/-2 %
- Envoltorio de papel/plástico que permite una fácil apertura
- Fabricación con resinas vírgenes de alta calidad
- Esterilización mediante irradiación gamma según ISO 11137-2
- Apirógenos
- No citotóxicos
- Sin ADNasa ni ARNasa
- Sin ADN humano
- Sin EEB/EET
Especificaciones
Poliestireno | |
Sí | |
25 mL | |
Pipeta serológica | |
Pipeteador |
Estéril | |
Transparente | |
308 mm | |
Sí |