Learn More
Clorhidrato de serotonina, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-191928 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
500 mg
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 MG
500 MG
Código de producto. 10647012
Marca: Thermo Scientific Acros 215021000
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 153-98-0 | C10H12N2O·HCl | 212.68 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 153-98-0
Fórmula molecular C10H12N2O·HCl
Peso molecular (g/mol) 212.68
Número MDL MFCD00012686
Clave InChI MDIGAZPGKJFIAH-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo serotonin hydrochloride, 5-hydroxytryptamine hydrochloride, 3-2-aminoethyl-1h-indol-5-ol hydrochloride, serotonin hcl, 5-hydroxytryptamine hcl, unii-gkn429m9vs, ccris 4420, 1h-indol-5-ol, 3-2-aminoethyl-, monohydrochloride, gkn429m9vs, 3-2-aminoethyl indol-5-ol, chloride
PubChem CID 160436
Nombre IUPAC 3-(2-aminoetil)-1H-indol-5-ol; clorhidrato
SMILES C1=CC2=C(C=C1O)C(=CN2)CCN.Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Serotonin hydrochloride
Nombre de nota 99%
Punto de fusión 168°C to 172°C
Color Amarillo a beige
Pérdida por secado 2.0 % max. (115°C, 3 hrs) (vacuum)
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min. (Argentometry)
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 100 mg
Número UN 2811
Beilstein 22, III, 5668
Índice Merck 14, 8462
Información de solubilidad Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in methanol
Formula Weight (peso de la fórmula) 212.68
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Polvo
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Serotonin hydrochloride
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 3
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Toxicidad para la reproducción Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H361d-Se sospecha que daña al feto.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H301-Tóxico en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.