Learn More
Fisherbrand™ Cabezal de émbolo estriado para trituradora de tejidos de PTFE
Código de producto. 10055961 Tienda Fisherbrand Productos
Click to view available options
Capacidad (métrico):
2mL
5 ml
10 ml
15mL
30 ml
50 ml
Longitud (métrico):
230mm
235mm
270mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. 10055961
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Utilícelo con recipientes de vidrio para homogeneizar el material de tejido. El émbolo estriado de la trituradora de tejidos de PTFE está fabricado con PTFE puro.
Eje de acero inoxidable con cabezal de émbolo de PTFE
  • Ultrapuro, sin riesgo de contaminación
  • Espacio libre estándar de 0,15 a 0,25 mm
  • Los volúmenes indicados son los volúmenes de trabajo con el émbolo acoplado.
Especificaciones
Cantidad 1 unidad
Esterilizables en autoclave Sí (individualmente)
Color Blanco
Capacidad (métrico) 5 ml
Material Eje de acero inoxidable con cabezal de émbolo de PTFE
Tipo de producto Homogeneizador de trituradora de tejidos y homogeneizador de trituradora de tejido
Para utilizar con (aplicación) Reducción del tamaño de partículas
Para utilizar con (equipo) Triturador de tejidos/homogeneizador, recipiente de vidrio
Longitud (métrico) 235mm