Learn More
Thermo Scientific™ Accesorios de desionización de servicio
Utilice estos accesorios para optimizar los sistemas SDI Thermo Scientific™.
Marca:  Thermo Scientific™ 50155470
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 12419661
  • 146.73€ / paquete de 2
En stock
para ver el stock
Explore más ofertas especiales
Descripción
Utilice los accesorios de desionización de servicio Thermo Scientific™ para optimizar los sistemas SDI.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
Kit de manguera de conexión 2 x 1 x 5 m, R 1,9 cm (0,75 pulg)
Sistemas SDI
Kit de manguera de conexión
Tuercas de unión de 1,9 cm (0,75 pulg) en ambos extremos