Learn More
Cole-Parmer™ Medidor de sedimentación
Ayuda a los operadores de las plantas de tratamiento de aguas residuales a realizar pruebas de control de calidad de lodos.
Marca: Cole-Parmer™ 05476-00
Detalles adicionales : Peso : 0.45000kg
Descripción
- Mida la velocidad y la cantidad de separación sólido/líquido de las muestras de lodo
- Las marcas de calibración blancas de fácil lectura indican el porcentaje del volumen de lodo sólido y sedimentado
Especificaciones
Kit de medidor de sedimentación, acrílico, 1,4 l, % de sólidos y SSV de escala doble | |
1,4 L | |
Pala mezcladora, tapa a presión e instrucciones | |
Acrílico |