Learn More
METTLER TOLEDO™ Medidor de pH/conductividad de sobremesa SevenCompact™ S213
Código de producto. 15686434 Tienda Mettler Toledo Productos
Click to view available options
Tipo de producto:
Kit S213-Standard
Kit para agua S213
Medidor S213 (solo medidor)
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. 15686434
Marca: METTLER TOLEDO™ 30339980
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Includes
Instrumento, soporte para electrodos, funda protectora, instrucciones de funcionamiento, manual de usuario, declaración de conformidad, certificado de prueba, sensor de pH InLab™ Pure Pro-ISM para pH e InLab 741-ISM para conductividad, guías para mediciones de pH y conductividad, dos sobres de tampón (para pH 4,01, 7, 9,21, 10), dos sobres estándar para 1433 μS/cm y 12,88 mS/cm
El medidor S213 mide el pH, la conductividad y la concentración de iones. Una interfaz simple y duradera con solo 2 botones hace que este medidor sea muy fácil de usar, y los resultados pueden ser registrados por una impresora con un sello de fecha y hora. Disponible como solo medidor o kits listos para su uso para aplicaciones específicas.
  • Medidor de sobremesa de pH, conductividad, concentración de iones, redox/ORP, resistividad, salinidad y sólidos disueltos totales (TDS) que puede mostrar los resultados en pH, mV, Rel mV, μS/cm y ms/cm
  • Protección IP54
  • Duradero y fácil de manejar con dos botones: “Leer” y “Cal”
  • Incluye un brazo de electrodo que se mueve hacia arriba y hacia abajo, llevando el electrodo a la posición más adecuada para su muestra
  • Compatible con una amplia gama de electrodos para cualquier aplicación
  • Compatible con nuestros electrodos ISM que capturan y guardan la calibración datos que el medidor reconoce automáticamente una vez conectado
  • El medidor se conecta a los electrodos a través de BNC; S7 a cables BNC disponibles
  • Los resultados los puede registrar una impresora con un sello de fecha y hora
  • Paquete opcional de instalación y cualificación (IQ/OQ) disponible a través del servicio de METTLER TOLEDO
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Exactitud (conductividad) ± 0,5%
Exactitud (mV) ± 0,1 mV desde – 1000 a 1000 mV; ± 0,2 mV fuera
Exactitud (pH) ±0,002
Exactitud (resistividad) ±0,5%
Exactitud (salinidad) ± 0,5%
Exactitud (TDS) ±0,5%
Puntos de calibración Conductividad 1; pH máx. 5
Puntos de calibración (conductividad) 1
Puntos de calibración (pH) Hasta 5
Detalles de gestión de datos Memoria USB, software para PC EasyDirect pH
Descripción Kit S213: Mediciones de agua
Canales Canal doble
Tipo de pantalla TFT en color
Clasificación IP IP 54
Measurement Modes Modo rutinario/modo experto
Intervalo (conductividad) De 0,001 μS/cm a 1000 mS/cm
Intervalo (mV) Desde -2000,0 hasta 2000,0
Intervalo (pH) Desde -2,000 hasta 20,000
Intervalo (resistividad) De 0,00 a 100,0 Mohm/cm
Intervalo (salinidad) 0,00 a 80,00 psu/ppt
Intervalo (TDS) De 0,00 mg/l a 1000 g/l
Resolución (pH) 0,001/0,01/0,1
Intervalo de temperatura (métrico) De - 5° a + 130 °C (ATC); de -30° a + 130°C (MTC)
Incluye Medidor de conductividad y pH S213, electrodo InLab Pure Pro-ISM, electrodo InLab 741-ISM, cable de electrodo Multipin-BNC/RCA, soporte de electrodo, 2 sobres de tampón para pH 4,01, 7, 9,21 y 10,01, 2 sobres estándar 1413 uS/cm, guía de medición de pH, guía de medición de conductividad, cubierta protectora y certificado de prueba
Punto isopotencial pH 7,00
Teclado Teclado de membrana: Tereftalato de polietileno (PET)
Idiomas Chino, chino (TW), croata, checo, danés, holandés, inglés (R.U.), inglés (EE. UU.), francés, alemán, húngaro, indonesio, italiano, japonés, coreano, noruego, polaco, portugués (BR), ruso, eslovaco, esloveno, español, sueco, tailandés, turco, vietnamita
Memoria 1000 mediciones
Modelo SevenCompact Duo S213
Fuente de alimentación De 9 a 12 V CC, 2,5 W
Tipo de producto Kit para agua S213
Intervalo (mV relativos) Desde -2000,0 hasta 2000,0
Intervalo de humedad relativa Del 5 al 80% (sin condensación)
Resolución (conductividad) Desde 0,001 hasta 1
Resolución (mV) 0,1, 1
Resolución (resistividad) Desde 0,00 hasta 1,0
Resolución (salinidad) Desde 0,00 hasta 1,0
Resolución (TDS) Desde 0,01 hasta 1
Exactitud de temperatura ±0,1 °C
Compensación de la temperatura Lineal, no lineal, apagado, agua pura
Resolución de temperatura 0,1 °C
Selección de temperatura Automática o manual
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 20,4 x 17,4 x 7,4cm
Peso (métrico) 890 g